Orders LinkContactUsLinkComponent
EBP-stang
EBP-stang
EBP bar with 3×10 mm studs, geel
  115-3044
 :   DESCO
EBP-stang
  115-3044
 :  DESCO
EBP-stang
EBP-stang
EBP bar with 3×10 mm studs, geel
18,00 €
1 * 1 ST
De EBP-stang moet aan de rand van een werkbank of ander geschikt oppervlak worden bevestigd, bereikbaar voor alle aardingskabels, maar beschermd tegen stoten of schade.
  • Monteer de EBP-stang met twee M5-schroeven met pan-kop (meegeleverd), minimaal 12 mm lang
  • Verbind de aardingskabel met een geschikte aarde. Een reserve ringterminal wordt meegeleverd als het snoer moet worden ingekort.
De stang is 72×37×38 mm en gemaakt van ABS. De gele stang heeft een achterklep om toegang tot de weerstanden te voorkomen.
De stangen zijn verkrijgbaar met verschillende connectoren van 4 of 10 mm (stud of socket). Maximaal 3 connectoren per staaf.
Weerstanden zijn meestal ingebouwd in elke connector. Het normale aardingscontact is verbonden via individuele 1 megaohm-weerstanden met een vermogen van ½ W. Bij spanning op een werkstationelement beperkt de weerstand de foutstroom tot minder dan 0,3 mA bij 240 V. De weerstand weerstaat 500 VDC gedurende 6 minuten.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
  • Kleur:
    geel
  • Omschrijving:
    EBP bar with 3×10 mm studs