Orders LinkContactUsLinkComponent
pH Cleaning Solution Set
pH Cleaning Solution Set
Reinigingsoplossingsset (2 × oplossing van 500 ml A+B + 1 × bewaaroplossing van 500 ml), 1 SET
Catalogus # HAMI238290
Leverancier:   HAMILTON BONADUZ
pH Cleaning Solution Set
Catalogus # HAMI238290
Leverancier:  HAMILTON BONADUZ
CAS-nummer:  
pH Cleaning Solution Set
pH Cleaning Solution Set
Reinigingsoplossingsset (2 × oplossing van 500 ml A+B + 1 × bewaaroplossing van 500 ml), 1 SET
CAS-nummer:  
Price
163,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 SET
Product Details & Documents
A two-part cleaning solution for all glass membrane pH sensors. pH Cleaning solution A contains sodium hydroxide (<3%), pH cleaning solution B contains hydrochloric acid (4%).
Also includes storage solution.
Levering: Includes 2 × 500 ml A+B cleaning solutions + 1 × 500 ml storage solution.
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    1 SET
  • Omschrijving:
    Reinigingsoplossingsset (2 × oplossing van 500 ml A+B + 1 × bewaaroplossing van 500 ml)
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.