Orders LinkContactUsLinkComponent
Fenol solution 5% (w/v)
Fenol solution 5% (w/v)
Gezondheid
Corrosief
Leverancier:   Spectrum Chemical
Fenol solution 5% (w/v)
Leverancier:  Spectrum Chemical
Certificaten
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Phenol, 5 Percent (w/v) Solution - Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Synoniemen:  Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
  • CAS-nummer:108-95-2
  • Formule:C₆H₅OH
  • MDL-nummer:MFCD00002143
  • Molecular Weight:94.11 g/mol
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
  • Assay (w/v):
    4.9-5.1 %
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • 500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 59,60 €
    59,60 €
    1 * 500 mL
       59,60 €
  • Plastic
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 85,70 €
    85,70 €
    1 * 1 L
       85,70 €
  • Plastic
    4 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 4 L
    1 * 4 L - 252,00 €
    252,00 €
    1 * 4 L
       252,00 €