Warmtebeeldcamera's, testo 883
Over dit artikel
De warmtebeeldcamera testo 883 biedt een uitstekende beeldkwaliteit, automatische toewijzing/archivering van warmtebeelden aan het meetobject en professionele beeldanalyse en rapportage.
- Handige features: testo SiteRecognition intelligent beeldbeheer en testo ScaleAssist automatische contrastaanpassing
- Uitgebreide analyse en documentatie: Met de intuïtieve professionele software testo IRSoft
- Volledige controle: Handmatige scherpstelling en verwisselbare lenzen
- Verwisselbare telelens voor verre objecten en opnamen buitenshuis
- Handmatige scherpstelling voor scherpe warmtebeelden vanaf een afstand van 100 mm
- Intuïtieve bediening via touchscreen en joystick
- Draadloze overdracht van meetwaarden van stroomtang of vochtigheidssonde rechtstreeks naar het warmtebeeld via Bluetooth®
IR-resolutie van 320×240 pixels (met SuperResolution 640×480 pixels), handmatige focus en een zeer goede NETD van 40 mK zorgen allemaal voor de beste beeldkwaliteit – zodat u op betrouwbare wijze thermische afwijkingen in installaties en gebouwen kunt detecteren. testo SiteRecognition maakt intelligent beeldbeheer mogelijk. Warmtebeelden worden op basis van de QR-code op de meetlocatie automatisch aan het juiste meetobject toegewezen – dit elimineert de noodzaak van vervelende, handmatige beeldtoewijzing op de pc.
testo IRSoft: Analyseer warmtebeelden uitgebreid met de intuïtieve, professionele pc-software en creëer binnen korte tijd indrukwekkende rapporten. testo ScaleAssist: Automatische contrastaanpassing voor objectief vergelijkbare warmtebeelden en eenvoudiger detectie van zwakke plekken. testo Thermografie-app: Met de app wordt uw smartphone/tablet een tweede display en een afstandsbediening voor uw warmtebeeldcamera. Rapporten kunt u snel ter plaatse maken, verzenden of opslaan.
Certificeringen: RED: 2014/53/EU; EMC: 2014/30/EU; WEEE: 2012/19/EU; RoHS: 2011/65/EU + 2015/863; REACH: 1907/2006
Levering: Geleverd met 883 warmtebeeldcamera met standaardlens 30×23°, robuuste koffer, professionele software IRSoft (gratis download), USB-C-kabel, USB-netadapter, Li-ion oplaadbare batterij, draagriem voor de warmtebeeldcamera, Bluetooth®-headset ( afhankelijk van het land), korte instructies en kalibratieprotocol.
Kits bevatten testo 883 warmtebeeldcamera met standaardlens 30×23°, telelens 12×9°, USB-C, kabel, USB-netadapter, Li-ion-accu, reservebatterij, batterijlaadstation, met USB-kabel, draagtas draagriem, Bluetooth®-headset (afhankelijk van het land), korte handleiding, kalibratieprotocol, professionele software IRSoft (gratis download), in etui.
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
De warmtebeeldcamera testo 883 biedt een uitstekende beeldkwaliteit, automatische toewijzing/archivering van warmtebeelden aan het meetobject en professionele beeldanalyse en rapportage.
- Handige features: testo SiteRecognition intelligent beeldbeheer en testo ScaleAssist automatische contrastaanpassing
- Uitgebreide analyse en documentatie: Met de intuïtieve professionele software testo IRSoft
- Volledige controle: Handmatige scherpstelling en verwisselbare lenzen
- Verwisselbare telelens voor verre objecten en opnamen buitenshuis
- Handmatige scherpstelling voor scherpe warmtebeelden vanaf een afstand van 100 mm
- Intuïtieve bediening via touchscreen en joystick
- Draadloze overdracht van meetwaarden van stroomtang of vochtigheidssonde rechtstreeks naar het warmtebeeld via Bluetooth®
IR-resolutie van 320×240 pixels (met SuperResolution 640×480 pixels), handmatige focus en een zeer goede NETD van 40 mK zorgen allemaal voor de beste beeldkwaliteit – zodat u op betrouwbare wijze thermische afwijkingen in installaties en gebouwen kunt detecteren. testo SiteRecognition maakt intelligent beeldbeheer mogelijk. Warmtebeelden worden op basis van de QR-code op de meetlocatie automatisch aan het juiste meetobject toegewezen – dit elimineert de noodzaak van vervelende, handmatige beeldtoewijzing op de pc.
testo IRSoft: Analyseer warmtebeelden uitgebreid met de intuïtieve, professionele pc-software en creëer binnen korte tijd indrukwekkende rapporten. testo ScaleAssist: Automatische contrastaanpassing voor objectief vergelijkbare warmtebeelden en eenvoudiger detectie van zwakke plekken. testo Thermografie-app: Met de app wordt uw smartphone/tablet een tweede display en een afstandsbediening voor uw warmtebeeldcamera. Rapporten kunt u snel ter plaatse maken, verzenden of opslaan.
Certificeringen: RED: 2014/53/EU; EMC: 2014/30/EU; WEEE: 2012/19/EU; RoHS: 2011/65/EU + 2015/863; REACH: 1907/2006
Levering: Geleverd met 883 warmtebeeldcamera met standaardlens 30×23°, robuuste koffer, professionele software IRSoft (gratis download), USB-C-kabel, USB-netadapter, Li-ion oplaadbare batterij, draagriem voor de warmtebeeldcamera, Bluetooth®-headset ( afhankelijk van het land), korte instructies en kalibratieprotocol.
Kits bevatten testo 883 warmtebeeldcamera met standaardlens 30×23°, telelens 12×9°, USB-C, kabel, USB-netadapter, Li-ion-accu, reservebatterij, batterijlaadstation, met USB-kabel, draagtas draagriem, Bluetooth®-headset (afhankelijk van het land), korte handleiding, kalibratieprotocol, professionele software IRSoft (gratis download), in etui.
Specifications for Product Family
Specificaties
- Catalog No:
- TEST0560.8830
- TEST0560.8831
- TEST0563.8830
- TEST0563.8831
- Model:
- testo 883
- testo 883 (9 Hz, wL, wWCR)
- Pixels (B × H):
- 320×240 pixels
- 320×240 pixels
- Kleurdiepte:
- iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo, iron HT, humidity palette
- iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo, iron HT, humidity palette
- Beeldmodi:
- IR image/real image
- IR image/real image
- Uitvoer van bestandsformaat:
- bmt and .jpg; export options in .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls
- bmt and .jpg; export options in .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls
- Gezichtsveld:
- 30×23° (standard lens)
12×9° (telephoto lens) - 30×23° (standard lens)
12×9° (telephoto lens)
- Focus:
- Manual
- Manual
- Bedrijfstemperatuur:
- ‒15...+50 °C
- ‒15...+50 °C
- Temperatuurbereik:
- ‒30...+650 °C
- ‒30...+650 °C
- Nauwkeurigheid:
- ±2 °C, ±2% of the reading (higher value applies)
- ±2 °C, ±2% of the reading (higher value applies)
- Min. focus distance:
- <0,1 m (standard lens)
- <0,1 m (standard lens)
- Aflezing:
- 8.9 cm (3.5") TFT, QVGA (320×240 pixels)
- 8,9 cm (3.5") TFT, QVGA (320×240 pixels)
- Interfaces:
- WLAN, bluetooth, USB-C, USB 2.0
- WLAN, bluetooth, USB-C, USB 2.0
- Geheugen:
- Internal memory (2,8 GB)
- Internal memory (2,8 GB)
- Software:
- testo IRSoft
- testo IRSoft
- Ondersteunde besturingssystemen:
- Windows 10, Windows 8, Windows 7
- Windows 10, Windows 8, Windows 7
- Bedrijfsduur:
- ≥5 hours
- ≥5 hours
- Type accu's:
- Fast-charging, Li-ion battery can be changed on site
- Fast-charging, Li-ion battery can be changed on site
- b×d×h:
- 171×95×236 mm
- 171×95×236 mm
- Gewicht:
- 827 g
- 827 g
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
- BeschikbaarheidPrice
- TEST0560.8830Thermal imager, testo 883Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.TEST0560.8830Modeltesto 883Pixels (B × H)320×240 pixelsKleurdiepteiron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo, iron HT, humidity paletteBeeldmodiIR image/real imageUitvoer van bestandsformaatbmt and .jpg; export options in .bmp, .jpg, .png, .csv, .xlsGezichtsveld30×23° (standard lens)
12×9° (telephoto lens)FocusManualBedrijfstemperatuur‒15...+50 °CTemperatuurbereik‒30...+650 °CNauwkeurigheid±2 °C, ±2% of the reading (higher value applies)Min. focus distance<0,1 m (standard lens)Aflezing8.9 cm (3.5") TFT, QVGA (320×240 pixels)InterfacesWLAN, bluetooth, USB-C, USB 2.0GeheugenInternal memory (2,8 GB)Softwaretesto IRSoftOndersteunde besturingssystemenWindows 10, Windows 8, Windows 7Bedrijfsduur≥5 hoursType accu'sFast-charging, Li-ion battery can be changed on siteb×d×h171×95×236 mmGewicht827 g - TEST0560.8831Thermal imager, testo 883 (9 Hz, wL, wWCR)Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.TEST0560.8831Modeltesto 883 (9 Hz, wL, wWCR)Pixels (B × H)320×240 pixelsKleurdiepteiron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo, iron HT, humidity paletteBeeldmodiIR image/real imageUitvoer van bestandsformaatbmt and .jpg; export options in .bmp, .jpg, .png, .csv, .xlsGezichtsveld30×23° (standard lens)
12×9° (telephoto lens)FocusManualBedrijfstemperatuur‒15...+50 °CTemperatuurbereik‒30...+650 °CNauwkeurigheid±2 °C, ±2% of the reading (higher value applies)Min. focus distance<0,1 m (standard lens)Aflezing8,9 cm (3.5") TFT, QVGA (320×240 pixels)InterfacesWLAN, bluetooth, USB-C, USB 2.0GeheugenInternal memory (2,8 GB)Softwaretesto IRSoftOndersteunde besturingssystemenWindows 10, Windows 8, Windows 7Bedrijfsduur≥5 hoursType accu'sFast-charging, Li-ion battery can be changed on siteb×d×h171×95×236 mmGewicht827 g
Kits
Productinformatie
- BeschikbaarheidPrice
- TEST0563.8830Thermal imager kit, testo 883Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.TEST0563.8830ModelPixels (B × H)KleurdiepteBeeldmodiUitvoer van bestandsformaatGezichtsveldFocusBedrijfstemperatuurTemperatuurbereikNauwkeurigheidMin. focus distanceAflezingInterfacesGeheugenSoftwareOndersteunde besturingssystemenBedrijfsduurType accu'sb×d×hGewicht - TEST0563.8831Thermal imager kit, testo 883 (9 Hz, wL, wWCR)Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.TEST0563.8831ModelPixels (B × H)KleurdiepteBeeldmodiUitvoer van bestandsformaatGezichtsveldFocusBedrijfstemperatuurTemperatuurbereikNauwkeurigheidMin. focus distanceAflezingInterfacesGeheugenSoftwareOndersteunde besturingssystemenBedrijfsduurType accu'sb×d×hGewicht