Orders LinkContactUsLinkComponent
Warmtebeeldcamera, testo 871s
Warmtebeeldcamera, testo 871s
Thermal imager testo 871s, 160×120 pixels (infrared)
320×240 pixels (super)
Catalogus # TEST0560.8716
Leverancier:   TESTO
Warmtebeeldcamera, testo 871s
Catalogus # TEST0560.8716
Leverancier:  TESTO
Warmtebeeldcamera, testo 871s
Warmtebeeldcamera, testo 871s
Thermal imager testo 871s, 160×120 pixels (infrared)
320×240 pixels (super)
Price
2 260,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Testo 871s warmtebeeldcamera samen met onze ervaren professionals, zodat u snel en eenvoudig kunt werken met professionele warmtebeeldtechnologie. Genereert foutloze en objectief vergelijkbare infraroodbeelden met behulp van de handige functies. De IFOV-waarschuwing, testo ɛ-Assist en testo ScaleAssist mean kunnen meetfouten vermijden en niet alleen moeiteloos een optimale instelling van emissiviteit (ɛ) en gereflecteerde temperatuur (RTC) voor gebouwthermografie bereiken, maar ook van de kleurschaal. Deze combineert een hoge infraroodresolutie met professionele meetprestaties en eenvoudige bediening. De hoogwaardige pixeldetector, een geïntegreerde digitale camera en niet in de laatste plaats de innovatieve functies zijn de kenmerken die indruk maken. Met de testo Thermography App kan de testo 871s slimme thermografie aanbieden om te voldoen aan professionele eisen in industrie en ambacht. Dankzij de meegeleverde koffer kan de warmtebeeldcamera gemakkelijk worden vervoerd.
  • Geweldige beeldkwaliteit: 43200 temperatuurmeetpunten voor nauwkeurige thermografie. Infraroodresolutie van 240×180 pixels, uitbreidbaar tot 480×360 pixels via geïntegreerde SuperResolution Technologie
  • Geometrische resolutie (IFOV): 2,6 mrad, SuperResolutie (IFOV): 1,6 mrad
  • Visualiseer temperatuurverschillen vanaf 0,08 °C (0,14 °F) (thermische gevoeligheid)
  • Draadloze communicatie: Dankzij Bluetooth kunt u de meetwaarden van de testo 605i thermohygrometer ook draadloos integreren
  • Ingebouwde digitale camera genereert een reëel beeld parallel aan het thermische beeld
  • Kritische temperatuuromstandigheden worden direct weergegeven via automatische hot-cold spot-herkenning, gemiddelde puntmeting, Delta T
  • Pro-software voor beeldevaluatie op de pc
  • Communicatie met de testo Thermography App draadloze module WLAN (EU, EFTA, USA, AUS, CDN, TR)
  • Videostreaming via draadloos LAN met testo Thermography App
  • 2G Trillingen en displayverlichting van helder/normaal/donker
De warmtebeeldcamera testo 871s communiceert draadloos via Wi-Fi met uw mobiele eindapparaten. De testo Thermography App voor iOS en Android biedt u de mogelijkheid om ter plaatse rapporten te schrijven en te verzenden, deze online op te slaan en uw smartphone of tablet als tweede display of voor afstandsbediening te gebruiken.
Levert nog informatievere warmtebeelden in combinatie met de compatibele testo 605i thermohygrometer. De meetresultaten van de testo 605i kunnen eenvoudig via Bluetooth worden verzonden. Meet de luchttemperatuur en luchtvochtigheid met de testo 605i en detecteer eenvoudig locaties waar schimmelvorming kan optreden met behulp van het speciale vochtigheidspalet in de warmtebeeldcamera via het stoplichtprincipe.
Detecteer lekkages, lokaliseer koudebruggen, ontdek structurele defecten, identificeer oververhitte verbindingen of beoordeel schimmelschade. De warmtebeeldcamera testo 871s is ideaal voor toepassingen bij dagelijkse onderhouds- en installatiewerkzaamheden in handel en industrie. Snel, eenvoudig en betrouwbaar voor onderhoud en detectie van defecten.
De testo ScaleAssist zorgt automatisch voor een optimale instelling van de warmtebeeldschaal, waardoor u objectief vergelijkbare en foutloze warmtebeelden genereert, bijvoorbeeld van het thermische isolatiegedrag van gebouwen. Keuze om thermische beelden op te slaan als JPEG's.
Dankzij de IFOV-waarschuwing wordt de afstand tot het meetobject/de grootte van het meetpunt bepaald en wordt het meetpunt op het warmtebeeld weergegeven. Zo voorkom je meetfouten omdat de camera precies laat zien wat je kunt meten.
 : Voldoet aan RED: 2014/53/EU; EMC: 2014/30/EU. Beschermingsklasse behuizing IP 54.
 : Thermohygrometer testo 605i via Bluetooth en stroomtang testo 770-3 via Bluetooth voor automatische meetwaarde-overdracht moeten apart besteld worden
 : testo 871s warmtebeeldcamera met radiomodule voor Bluetooth/Wi-Fi, USB-kabel, voeding, lithium-ion-accu, pro-software IRSoft (gratis download), 3× testo ε-Markers, inbedrijfstellingshandleiding, korte handleiding, kalibratieprotocol en geval.
Specificaties
  • Resolutie:
    160×120 pixels (infrared)
    320×240 pixels (super)
  • Omschrijving:
    Thermal imager testo 871s
  • Beeldoppervlak:
    5 MP
  • Nauwkeurigheid:
    ±2 °C, 2% of reading (higher value applies)
  • Temperatuurbereik:
    −30...+60 °C (Storage); −30...+100 °C; 0...+650 °C (Measuring)
  • Uitvoer van bestandsformaat:
    .bmt; .jpg; software export option in .bmp; .jpg; .png; .csv; .xls
  • b×d×h:
    219×96×95 mm
  • Voeding:
    Yes
  • Gewicht:
    510 g
  • Ondersteunde besturingssystemen:
    Windows® 10; Windows® 8.1
  • Geheugen:
    Internal memory: 2,8 GB
  • Interfaces:
    USB 2.0 Micro B
  • Cat. No.:
    TEST0560.8716
  • Type accu's:
    Fast-charging, Li-ion battery can be changed on-site
  • Bedrijfstemperatuur:
    −15...+50 °C
  • Gezichtsveld:
    35×26°
  • Focus:
    Fixed
  • Model:
    testo 871s
  • Min. focus distance:
    0,5 m
  • Software:
    IRSoft professional
  • Aflezing:
    8,9 cm TFT, QVGA; IR image/real image; Colours: 4 (iron, rainbow HC, cold-hot, grey)
  • Bedrijfsduur:
    4 h