Orders LinkContactUsLinkComponent
Warmtebeeldcamera, testo 868s
Warmtebeeldcamera, testo 868s
Thermal imager testo 868s, 160×120 pixels (infrared)
320×240 pixels (super)
Catalogus # TEST0560.8684
Leverancier:   TESTO
Warmtebeeldcamera, testo 868s
Catalogus # TEST0560.8684
Leverancier:  TESTO
Warmtebeeldcamera, testo 868s
Warmtebeeldcamera, testo 868s
Thermal imager testo 868s, 160×120 pixels (infrared)
320×240 pixels (super)
Price
1 441,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
De testo 868s warmtebeeldcamera, die het werk sneller en eenvoudiger maakt, zonder dat dit ten koste gaat van professionele warmtebeeldtechnologie. Genereert foutloze en objectief vergelijkbare infraroodbeelden met behulp van de handige functies. Dankzij de IFOV-waarschuwing, testo ɛ-Assist en testo ScaleAssist kunt u meetfouten vermijden en niet alleen moeiteloos de optimale instelling van de emissiviteit (ɛ) en de gereflecteerde temperatuur (RTC) voor gebouwthermografie bereiken, maar ook van de kleurschaal. Deze kenmerkt zich door zijn professionele meetprestaties en zijn eenvoudige bediening. Hij beschikt over de beste warmtebeeldkwaliteit in zijn klasse, een geïntegreerde digitale camera en indrukwekkende slimme functies. Dankzij de meegeleverde koffer kan de warmtebeeldcamera gemakkelijk worden vervoerd.
  • Zeer goede beeldkwaliteit: 19200 temperatuurmeetpunten zorgen voor nauwkeurige thermografie. Infraroodresolutie van 160×120 pixels en ndash; via geïntegreerde SuperResolution-technologie 320×240 pixels (Spectraal bereik: 7,5 tot 14 µm)
  • Geometrische resolutie (IFOV): 3,4 mrad, SuperResolutie (IFOV): 2,1 mrad
  • Visualiseer temperatuurverschillen vanaf 0,08 °C (0,14 °F) (thermische gevoeligheid)
  • Ingebouwde digitale camera genereert een reëel beeld parallel aan het thermische beeld
  • Automatische hot-cold spot-herkenning geeft direct kritische temperatuuromstandigheden weer, luchtvochtigheid van 20 tot 80% RH, niet-condenserend
  • Pro-software voor beeldevaluatie op de pc
  • Communicatie met de testo Thermography App draadloze module WLAN (EU, EFTA, USA, AUS, CDN, TR)
  • Videostreaming via draadloos LAN met testo Thermography App
  • 2G Trillingen en displayverlichting van helder/normaal/donker
De warmtebeeldcamera testo 868s garandeert draadloze communicatie met uw mobiele eindapparaat via Wi-Fi. Met de testo Thermography App voor iOS en Android kunt u rapporten direct ter plaatse schrijven en verzenden, online opslaan en uw smartphone of tablet als tweede display of voor afstandsbediening gebruiken.
Detecteer lekken, identificeer oververhitte verbindingen, lokaliseer koudebruggen of detecteer structurele defecten. De testo 868s warmtebeeldcamera is ontwikkeld voor toepassingen in de dagelijkse onderhouds- en installatiewerkzaamheden in handel en industrie. Het maakt snel en betrouwbaar werken mogelijk bij het opsporen van defecten en het uitvoeren van onderhoud.
De testo ScaleAssist zorgt automatisch voor een optimale instelling van de warmtebeeldschaal, wat betekent dat er objectief vergelijkbare en foutloze warmtebeelden worden gegenereerd, zoals het thermische isolatiegedrag van gebouwen. Keuze om thermische beelden op te slaan als JPEG's.
Dankzij de IFOV-waarschuwing wordt de afstand tot het meetobject / de grootte van de meetvlek bepaald en wordt de meetvlek op het warmtebeeld weergegeven. Voorkom zo meetfouten omdat de camera u precies laat zien wat u kunt meten.
Met de testo Thermography App kunt u ter plaatse rapporten schrijven, online opslaan en per e-mail verzenden, en kunt u mobiele eindapparaten als tweede display of voor afstandsbediening gebruiken. Gratis analytische software voor het maken van professionele rapporten
Certificeringen: Voldoet aan EMC: 2014/30/EU; RED: 2014/53/EU, Beschermingsklasse behuizing IP 54.
Levering: testo 868s warmtebeeldcamera met radiomodule voor Wi-Fi, USB-kabel, voeding, lithium-ion-accu, professionele software IRSoft (gratis download), 3× testo ε-Markers, inbedrijfstellingshandleiding, korte handleiding, kalibratieprotocol en koffer.
Specificaties
  • Resolutie:
    160×120 pixels (infrared)
    320×240 pixels (super)
  • Omschrijving:
    Thermal imager testo 868s
  • Beeldoppervlak:
    5 MP
  • Nauwkeurigheid:
    ±2 °C, 2% of reading (higher value applies)
  • Temperatuurbereik:
    −30...+60 °C (Storage); −30...+100 °C; 0...+650 °C (Measuring)
  • Uitvoer van bestandsformaat:
    .bmt; software export option in .bmp; .png; .csv; .xls; .jpg
  • b×d×h:
    219×96×95 mm
  • Voeding:
    Yes
  • Gewicht:
    510 g
  • Ondersteunde besturingssystemen:
    Windows® 10; Windows® 8.1
  • Geheugen:
    Internal memory: 2,8 GB
  • Interfaces:
    USB 2.0 Micro B
  • Cat. No.:
    TEST0560.8684
  • Type accu's:
    Fast-charging, Li-ion battery can be changed on-site
  • Bedrijfstemperatuur:
    −15...+50 °C
  • Gezichtsveld:
    31×23°
  • Focus:
    Fixed
  • Model:
    testo 868s
  • Min. focus distance:
    0,5 m
  • Software:
    IRSoft professional
  • Aflezing:
    8,9 cm TFT, QVGA; IR image/real image; Colours: 4 (iron, rainbow HC, cold-hot, grey)
  • Bedrijfsduur:
    4 h
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.