Warmtebeeldcamera, testo 865s
320×240 pixels (super)
Product Details & Documents
De warmtebeeldcamera testo 865s biedt professionele technologie en concentreert zich op functies die nodig zijn in het dagelijkse werk van een aannemer. De gebruiksvriendelijke warmtebeeldcamera, geoptimaliseerd voor snel en efficiënt werken. Met de testo ScaleAssist-functies die zorgen voor een optimale instelling van de warmtebeeldschaal voor gebouwthermografie en de IFOV-waarschuwing die meetfouten voorkomt, genereert u altijd het perfecte infraroodbeeld. Dit combineert alle belangrijke eigenschappen die nodig zijn voor hoogwaardige thermografische metingen: het is nauwkeurig, robuust, snel en betrouwbaar. Dankzij de meegeleverde koffer kan de warmtebeeldcamera gemakkelijk worden vervoerd, zodat hij altijd voor u klaarstaat wanneer dat nodig is.
- Zeer goede beeldkwaliteit: 19200 temperatuurmeetpunten zorgen voor nauwkeurige thermografie. Infraroodresolutie van 160×120 pixels; via geïntegreerde SuperResolution-technologie 320×240 pixels (Spectraal bereik: 7,5 tot 14 µm)
- Geometrische resolutie (IFOV): 3,4 mrad, SuperResolutie (IFOV): 2,1 mrad
- Visualiseer temperatuurverschillen vanaf 0,1 °C (0,18 °F) (thermische gevoeligheid)
- Kritische temperatuuromstandigheden worden direct weergegeven via automatische hot-cold spot-herkenning
- Pro-software voor beeldevaluatie op de pc en gratis analysesoftware voor het maken van professionele rapporten
- Snelle meting met vaste focus
- Weergaveverlichting van helder/normaal/donker
Detecteer lekken, identificeer oververhitte verbindingen, lokaliseer koudebruggen of detecteer structurele defecten. De warmtebeeldcamera testo 865s is ideaal voor toepassingen bij dagelijkse onderhouds- en installatiewerkzaamheden in handel en industrie. Het maakt een tijdbesparende kwaliteitsborging mogelijk en zorgt voor een betrouwbare productiecontrole.
Dankzij de IFOV-waarschuwing wordt de afstand tot het meetobject / de grootte van de meetvlek bepaald en wordt de meetvlek op het warmtebeeld weergegeven. Voorkom daarom meetfouten omdat de camera precies laat zien wat er gemeten kan worden.
De testo ScaleAssist zorgt automatisch voor een optimale instelling van de warmtebeeldschaal, wat betekent dat er objectief vergelijkbare en foutloze warmtebeelden worden gegenereerd, zoals het thermische isolatiegedrag van gebouwen. Keuze om thermische beelden op te slaan als JPEG's.
Certifications: Voldoet aan EMC: 2014/30/EU, Beschermingsklasse behuizing IP 54.
Delivery information: warmtebeeldcamera testo 865s, inclusief USB-kabel, netadapter, lithium-ion-accu, IRSoft professionele software (gratis download), inbedrijfstellingshandleiding, korte handleiding, kalibratieprotocol en koffer.
Documents
Specifications
- Resolutie:160×120 pixels (infrared)
320×240 pixels (super) - Omschrijving:Thermal imager testo 865s
- Nauwkeurigheid:±2 °C, 2% of reading (higher value applies)
- Temperatuurbereik:−30...+60 °C (Storage); −20...+280 °C (Measuring)
- Uitvoer van bestandsformaat:.bmt; .jpg; software export option in .bmp; .jpg; .png; .xls; .csv
- b×d×h:219×96×95 mm
- Voeding:Yes
- Gewicht:510 g
- Ondersteunde besturingssystemen:Windows® 10; Windows® 8.1
- Geheugen:Internal memory: 2,8 GB
- Interfaces:USB 2.0 Micro B
- Cat. No.:TEST0560.8651
- Type accu's:Fast-charging, Li-ion battery can be changed on-site
- Bedrijfstemperatuur:−15...+50 °C
- Gezichtsveld:31×23°
- Focus:Fixed
- Model:testo 865s
- Min. focus distance:<0,5 m (1,6 ft)
- Software:IRSoft professional
- Aflezing:8,9 cm TFT, QVGA; IR image; Colours: 4 (iron, rainbow HC, cold-hot, grey)
- Bedrijfsduur:4 h