ContactUsLinkComponent
Grade 1V qualitative filter paper, fluted, Whatman™
Grade 1V qualitative filter paper, fluted, Whatman™
Certificates
undefined
Grade 1V qualitative filter paper, fluted, Whatman™
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • WHAT10380406
  • WHAT1201-150
  • WHAT10380405
  • WHAT1201-185
  • WHAT10380404
  • WHAT1201-270
  • WHAT1201-320
  • WHAT1201-240
  • WHAT1201-125
  • Nr:
  • 1V
  • 1V
  • 1V
  • 1V
  • 1V
  • 1V
  • 1V
  • 1V
  • 1V
  • Gewicht:
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • Dikte:
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • Partikelretentie:
  • 11 µm
  • 11 µm
  • 11 µm
  • 11 µm
  • 11 µm
  • 11 µm
  • 11 µm
  • 11 µm
  • 11 µm
  • Filtratiesnelheid:
  • 150 s (Herzberg)
  • 150 s (Herzberg)
  • 150 s (Herzberg)
  • 150 s (Herzberg)
  • 150 s (Herzberg)
  • 150 s (Herzberg)
  • 150 s (Herzberg)
  • 150 s (Herzberg)
  • 150 s (Herzberg)
  • Asgehalte:
  • 0,06%
  • 0,06%
  • 0,06%
  • 0,06%
  • 0,06%
  • 0,06%
  • 0,06%
  • 0,06%
  • 0,06%
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together