- Omschrijving:E-A-Rfit™ validatiesysteem voor twee oren
- VPE:1 KIT
Pasvormtesten zijn essentieel voor effectief dragen en gehoorbehoud. Het 3M™ E-A-Rfit™ Dual Ear Validation System kwantificeert nauwkeurig de persoonlijke demping vanuit beide oren bij het dragen van oordopjes of oorkappen. Het systeem heeft slechts enkele seconden nodig om te meten over 7 standaardfrequenties en geeft een eenvoudige pass- of fail-classificatie voor elke persoonlijke dempingsclassificatie (PAR) om training over het belang van pasvorm te vergemakkelijken.
- Systeem biedt snelle, duidelijke en nauwkeurige pasvormtesten van gehoorbescherming als gekwantificeerde wetenschappelijke gegevens
- Personal Attenuation Rating (PAR) is de eerste stap in het testen van de pasvorm en het programma voor gehoorbehoud
- Meet geluidsniveaus binnen en buiten de oordop in slechts 5 seconden
- Resultaten kunnen worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen voor toekomstig gebruik
- Verpakt in stevige, gecompartimenteerde, slagvaste draagtas
- Systeem maakt gebruik van speciaal aangepaste gehoorbescherming met sondes
- Test en train op standaard gehoorbescherming voor de meest effectieve resultaten
De best beoordeelde SNR-oordop of oorkap biedt niet de verwachte bescherming als deze niet past of niet correct wordt gebruikt. Om ervoor te zorgen dat uw team de bescherming krijgt die het nodig heeft, is de persoonlijke dempingswaarde (PAR) van elk teamlid vereist. Dit systeem bespaart tijd omdat de dubbele microfoon beide oren tegelijkertijd meet. Het proces is extreem snel en eenvoudig, het duurt slechts vijf seconden om de dB-bescherming in beide oren te meten. De software is naadloos te integreren en de resultaten kunnen worden afgedrukt en elektronisch worden opgeslagen voor toekomstig gebruik en vergelijkingen. Het vinden van de PAR van de werknemer is de eerste stap in een succesvol gehoorbeschermingsprogramma.
Na meting kunt u bepalen of de bescherming die medewerkers gebruiken de juiste gehoorbescherming is en ervoor zorgen dat ze zijn getraind in het juiste gebruik ervan. 3M ontwikkelt deze gehoorbescherming zodat deze geschikt is voor validatie door de oordoppen en oorbeschermerkussens te onderzoeken voor gebruik met het systeem. De kit wordt geleverd als een totaalsysteem inclusief software en is verpakt in een gecompartimenteerde, slagvaste draagtas. Het systeem wordt geleverd met software, luidspreker en draagtas. Vereist testpluggen, pods of kussens met sonde. Er is ook gratis online training en gebruikersondersteuning beschikbaar.