Fibronectin 96-well clear flat bottom TC-treated microplates, Corning® BioCoat®
734-0126
: Corning
- Aant. wells:96
- Verpakt:5 plates
- Steriel:-
- Kleur:helder
- Omschrijving:Platen met 96 putjes
- Seq:03
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
- Milieu certificering:ISO 14001 - Bedford
- Cultuuroppervlak:0,32 cm²
- VPE:5