ContactUsLinkComponent
Food processing gloves, AlphaTec® 37-320
Food processing gloves, AlphaTec® 37-320
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Food processing gloves, AlphaTec® 37-320
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • ANSE37-320/11
  • ANSE37-320/7
  • ANSE37-320/8
  • ANSE37-320/9
  • ANSE37-320/10
  • Ambidexter/handspecifiek:
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Latex/latexvrij:
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Materiaal:
  • Nitril
  • Nitril
  • Nitril
  • Nitril
  • Nitril
  • Afwerking:
  • NBR coating
  • NBR coating
  • NBR coating
  • NBR coating
  • NBR coating
  • Manchetstijl:
  • Lang (Gauntlet)
  • Lang (Gauntlet)
  • Lang (Gauntlet)
  • Lang (Gauntlet)
  • Lang (Gauntlet)
  • Handpalmdikte:
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • EN-norm:
  • EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2001X)
  • EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2001X)
  • EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2001X)
  • EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2001X)
  • EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2001X)
  • Sterility:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Antistatisch:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Goedgekeurd voor voedselcontact:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifications
Frequently Bought Together