ContactUsLinkComponent
Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose), 4000 mPa.s USP Substitution Type 2910
Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose), 4000 mPa.s USP Substitution Type 2910
Catalogus # SPCMH1335-125GM
Leverancier:  Spectrum Chemical
CAS-nummer:  
Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose), 4000 mPa.s USP Substitution Type 2910
Catalogus # SPCMH1335-125GM
Leverancier:  Spectrum Chemical
CAS-nummer:  
Specificaties
  • Verpakking:
    Poly bottle
  • VPE:
    125 g
  • Seq:
    3445
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Viscosity of a 2% Aqueous Solution @ 20D °C:
    3000- 5600 mPa·s
  • Assay (Methoxy Groups):
    28.0 - 30.0%
  • Assay (Hydroxypropoxy Groups):
    7.0 - 12.0%
  • pH:
    5.0 - 8.0
  • Loss On Drying:
    max. 5.0%
Specificatie testresultaten
Over dit artikel
 :
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
CAS-nummer:9004-65-3
Formule:C₃H₈O₂·xCH₄O
MDL-nummer:MFCD00131360