Orders LinkContactUsLinkComponent
Elbows
Elbows
Leverancier:   LABCONCO
Elbows
Leverancier:  LABCONCO
Certificaten
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
PVC elbows 90° are compatible with thermoplastic duct.
Designed and engineered for quick installation and minimum pressure losses, elbows feature belled end connections to receive PVC duct directly.
Product Family Options
Productinformatie
  • Beschikbaarheid
    Price
  • LBCP4708700
    90° elbows, Ø 152 mm, Height - 343 mm
    90° elbows, Ø 152 mm, Height - 343 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • LBCP7027300
    90° elbows, Ø 254 mm, Height - 508 mm
    90° elbows, Ø 254 mm, Height - 508 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • LBCP5602100
    90° elbows, Ø 305 mm, Height - 610 mm
    90° elbows, Ø 305 mm, Height - 610 mm