ContactUsLinkComponent
BHD elastische hoezen voor stoomsterilisatie, rechthoekig van vorm met stoomindicator
Catalog # 129-2813
BHD elastische hoezen voor stoomsterilisatie, rechthoekig van vorm met stoomindicator
Catalog # 129-2813
Specifications
  • Kleur:
    blauw
  • Omschrijving:
    BHD elastische hoes, autoclaveerbaar, rechthoekig met stoomindicator
  • l×b:
    12192×609,6 mm
  • Environmentally Preferable:
  • VPE:
    100
Specifications
About this item
Bespaar tijd en standaardiseer de activiteiten bij de voorbereiding van apparatuur voor sterilisatie. Laat de afdekkingen op hun plaats tijdens de installatie om besmetting met microben en deeltjes te voorkomen. Laat het op zijn plaats terwijl de overige activiteiten voor het opzetten van de vullijn worden uitgevoerd.
  • Gefabriceerd en verpakt in een gecontroleerde cleanroomomgeving
  • Verlaagt de arbeidskosten
  • Individueel verpakt in polybags
  • Vereenvoudigt de conformiteit met het inpakken van SOP's
  • Stoomsterilisatie-indicator - autoclaveerbaar tot 135 °C
  • Scheur- en lekbestendig
  • Aanzienlijke procesverbetering vergeleken met inpakken met bioshieldpapier
Elastische BHD-hoezen bieden een handige, tijdbesparende methode voor het verpakken van moeilijk te verpakken productcontactwisselonderdelen voorafgaand aan stoomsterilisatie.
Na sterilisatie en nadat de buitenzak is verwijderd, laat u de hoes tijdens de installatie op zijn plaats zitten om besmetting met microben en deeltjes te voorkomen. Verwijder nadat alle andere activiteiten voor het opzetten van de vullijn zijn voltooid. Doordat ze tijdens de installatie op hun plaats blijven boven de onderdelen van de apparatuur, minimaliseert het gebruik ervan de risico's op besmetting met microben of deeltjes.
Kleur: Blauw
Certifications: Bij elke zending worden conformiteitscertificaten verzonden.