GMP-hoezen, cilindrisch gevormd met verstelbare Tyvek-trekkoordsluiting, grijze Tyvek®
Catalog # 129-2832
Supplier: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Specifications
- Kleur:grijs
- Omschrijving:GMP-hoezen, Tyvek® cilindrisch gevormd met verstelbare Tyvek-trekkoordsluiting, Ø×H 1524×304,8 mm
- VPE:25
Specifications
About this item
Deze grijze Tyvek-hoezen blokkeren UV-licht, wat lichtgevoelige biotechproducten kan beschadigen. Gebruik in elke farmaceutische productieomgeving om gereinigde apparatuur tegen besmetting te beschermen.
- Gefabriceerd en verpakt in een gecontroleerde cleanroomomgeving
- Blokkeert UV-licht
- Verlaagt de arbeidskosten
- Vereenvoudigt de conformiteit met SOP's
- Individueel verpakt in polybags en geëtiketteerd
- Scheur- en lekbestendig
- Hydrofoob
- Pluisvrij
Grijze UV-lichtblokkerende Tyvek-hoezen kunnen in alle farmaceutische productieomgevingen worden gebruikt om de risico's op besmetting met microben en deeltjes te minimaliseren.
Certifications: Conformiteitscertificaten die bij elke zending worden verzonden.