Orders LinkContactUsLinkComponent
Penicillin V, Reference Standards
Penicillin V, Reference Standards
Leverancier:   USP
Penicillin V, Reference Standards
Leverancier:  USP
Certificaten
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Certificeringen: US Pharmacopea Reference Standard
Specifications for Product Family
Specificaties
Specificaties
  • Catalog No:
  • 1504489.
  • 1504503.
  • Omschrijving:
  • Penicillin V
  • Penicillin V Potassium
  • CAS No.:
  • 87-08-1
  • 132-98-9
  • Formule:
  • C₁₆H₁₈N₂O₅S
  • C₁₆H₁₇KN₂O₅S
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Standaard
    Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • 1504489.
    Penicillin V
    Penicillin V
    USP reference standard
    Vial
    200 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 353,00 €
    353,00 €
    1 * 200 mg
       353,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1504489.
    Omschrijving
    Penicillin V
    CAS No.
    87-08-1
    Formule
    C₁₆H₁₈N₂O₅S
  • 1504503.
    Penicillin V Potassium
    Penicillin V Potassium
    USP reference standard
    Vial
    200 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 378,00 €
    378,00 €
    1 * 200 mg
       378,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1504503.
    Omschrijving
    Penicillin V Potassium
    CAS No.
    132-98-9
    Formule
    C₁₆H₁₇KN₂O₅S
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.