Erythromycin Estolate, Reference Standard
Erythromycin Estolate, USP reference standard, Vial, 200 mg
Catalogus # 1243002.
Leverancier: USP
Ga naar:
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Certificeringen: US Pharmacopea Reference Standard
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Vial
- VPE:200 mg
- Standaard:USP reference standard
- Omschrijving:Erythromycin Estolate
- Cat. No.:1243002.
- Omschrijving:Erythromycin Estolate
- Formule:C₅₂H₉₇NO₁₈S
- CAS No.:3521-62-8
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.