Fluoro Risperidone, Pharmaceutical Analytical Impurities
5-Fluoro Risperidone, Pharmaceutical Analytical Impurities, Vial, 25 mg
Catalogus # 1A00520.
Leverancier: USP
Fluoro Risperidone, Pharmaceutical Analytical Impurities
Catalogus # 1A00520.
Leverancier: USP
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Pharmaceutical Analytical Impurities are released through a USP quality process designed to ensure identity and quality appropriate for analytical applications. These impurities are supported with a product information sheet for each batch.
Let op: Cold Shipment required
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Vial
- VPE:25 mg
- Standaard:Pharmaceutical Analytical Impurities
- Omschrijving:5-Fluoro Risperidone
- Cat. No.:1A00520.
- Omschrijving:5-Fluoro Risperidone
- Synonym(s):3-(2-(4-(5-fluorobenzo[d]isoxazol-3-yl)piperidin-1-yl)ethyl)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
- CAS No.:1199589-74-6
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.