TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride), No-Weigh™ Format, Pierce™
Catalogus # PIERA35349
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specificaties
- VPE:10 mg
- Seq:2275
- Info VPE:10 x 1 mg
Specificaties
Over dit artikel
:
:286.65 g/mol
Temperatuur bij opslag:Koelkast
UN:3261
ADR:8,II
:GHS05
CAS-nummer:51805-45-9
Formule:C₉H₁₆ClO₆P
MDL-nummer:MFCD00145469