Orders LinkContactUsLinkComponent
Plastic Boxes, Safety Closure
Plastic Boxes, Safety Closure
Leverancier:   MULTIROIR
Plastic Boxes, Safety Closure
Leverancier:  MULTIROIR
Certificaten
Plastic Boxes, Safety Closure
Plastic Boxes, Safety Closure
6 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
The plastic boxes with secure lid allow the storage of your liquid and solid products.
  • Safety closure
  • 100% liquid-tight
  • Highly impact-resistant PP material
  • Dishwasher safe. Microwave safe
  • Food contact
  • Material compatible with very low temperatures
  • Standard colour: Transparent
They offer a perfect seal and a temper-evident closure, especially for liquid products.
Product Family Options
Productinformatie
  • Capaciteit
    b×d×h
    Beschikbaarheid
    Price
  • 0,90 L
    128×128×89 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 180 ST
    1 * 180 ST - 432,00 €
    432,00 €
    1 * 180 ST
       432,00 €
  • 1,10 L
    128×128×118 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 150 ST
    1 * 150 ST - 393,00 €
    393,00 €
    1 * 150 ST
       393,00 €
  • 2 L
    192×192×77 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 78 ST
    1 * 78 ST - 345,00 €
    345,00 €
    1 * 78 ST
       345,00 €
  • 3 L
    192×192×112 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 72 ST
    1 * 72 ST - 359,00 €
    359,00 €
    1 * 72 ST
       359,00 €
  • 4 L
    192×192×150 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 48 ST
    1 * 48 ST - 277,00 €
    277,00 €
    1 * 48 ST
       277,00 €
  • 5 L
    192×192×191 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 36 ST
    1 * 36 ST - 291,00 €
    291,00 €
    1 * 36 ST
       291,00 €