Motoraangedreven ademhalingstoestel over vizieren, Versaflo™
Catalog # MMMAM-967
Supplier: 3M
Specifications
- Omschrijving:Hoes voor hoofddeksels
- VPE:1
Specifications
About this item
De Versaflo™ Over-Visor, goud, IR/UV tint 5, M-967, is een over-vizier ter bescherming tegen UV/IR, metaalvonken en spatten.
- Goud IR/UV-overvizier
- Voor gebruik met Versaflo™ over-vizierframe, M-961
Krijg indien nodig IR- en UV-bescherming met het Versaflo™-overvizier, goud, IR/UV-kleur 5, M-967. Dit overvizier meet 500×250 mm en beschermt gebruikers tegen zowel UV als IR. Het is ontworpen voor gebruik met 3M™ Versaflo™ over-vizierframe, M-961.