ContactUsLinkComponent
Aangedreven en geleverde beademingsslangen, Versaflo™
Aangedreven en geleverde beademingsslangen, Versaflo™
Catalogus # 111-2553
Leverancier:  3M
undefined
Aangedreven en geleverde beademingsslangen, Versaflo™
Catalogus # 111-2553
Leverancier:  3M
Specificaties
  • Omschrijving:
    Versaflo™ Ademslangen met aangedreven en toegevoerde lucht
  • VPE:
    1
Specificaties
Over dit artikel
De Versaflo™ Ademslang BT-64 is een heavy-duty ademslang. Het verbindt goedgekeurde nauwsluitende gelaatsmaskers met aangedreven luchtafgifte-units om ervoor te zorgen dat schone lucht de gelaatsmaskers bereikt met een onbeperkte luchtstroom.
  • Gemaakt van zwaar materiaal
  • Geschikt voor veeleisende toepassingen
  • Beschermt tegen bepaalde gassen, dampen en deeltjes bij gebruik in een goedgekeurde configuratie
  • Luchtstroom zorgt voor comfort tijdens het werken en helpt het beslaan van het vizier te verminderen
  • Ondersteunt de integratie van compatibele gehoor- en hoofdbescherming
  • Volledig onderdompelbaar voor reiniging (met 3M™ reinigings- en opslagkit, BT-953)
Zorg voor een betrouwbare verbinding tussen 3M™ nauwsluitende gelaatsstukken en luchttoevoerunits met de Versaflo™ Breathing Tube, BT-64 bij gebruik in een goedgekeurde configuratie. De BT-64 ademhalingsslang is ontworpen voor gebruik met 3M™ volgelaatsmaskers 6000-serie, 7907S-serie en 3M™ halfgelaatsmasker 7500-serie in combinatie met 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo's TR-600 en TR-800. Bij gebruik in combinatie met de 3M™ Versaflo™ TR-800 Powered Air Turbo, biedt de Versaflo™ Ademslang, BT-64 intrinsiek veilige ademhalingsbescherming voor gebruik in potentieel explosieve atmosferen.
Dit ademslangpakket bevat de 3M™ Air Flow Indicator, TR-973. De buis is gemaakt van zwaar materiaal voor veeleisende toepassingen, terwijl de luchtstroom die in het masker van de gebruiker wordt geleverd, de ademhaling gemakkelijker maakt, in vergelijking met hetzelfde masker met direct bevestigde filters (onderdrukmodel). Luchtstroom zorgt ook voor comfort tijdens het werken en helpt beslaan van het vizier te verminderen.
Levering: Elke verpakking bevat de 3M™ Versaflo™ ademslang, BT-64 en 3M™ luchtstroomindicator, TR-973.