Masterflex® Flowmeter en Flow Sensor Accessoires, Avantor®
Supplier: Avantor Fluid Handling
Masterflex® Flowmeter en Flow Sensor Accessoires, Avantor®
Supplier: Avantor Fluid Handling
Certificates
About this item
Haal het meeste uit uw Masterflex-flowmeters met deze vervangende onderdelen en andere accessoires.
- Optimaliseer de prestaties van uw flowmeter met deze accessoires
Deze voedingen, adapters en andere accessoires zijn geschikt voor gebruik met uw Masterflex flowmeter en flowsensoren.
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Haal het meeste uit uw Masterflex-flowmeters met deze vervangende onderdelen en andere accessoires.
- Optimaliseer de prestaties van uw flowmeter met deze accessoires
Deze voedingen, adapters en andere accessoires zijn geschikt voor gebruik met uw Masterflex flowmeter en flowsensoren.
Specifications for Product Family
Specifications
- Model:
- 32498-40
- 32498-97
- 32916-50
- 33501-96
- Aansluitingen:
- One USB connects to computor for power and data, 2nd USB for addtional power, M12 attaches to Masterflex Flow Sensor
- Garantie:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
Specifications
Product Family Options
Product Information
- OmschrijvingCompatibel metAvailabilityPrice
- Specifications:
More
Specifications
Cat. No.MFLX32498-40Model32498-40AansluitingenGarantie1 year - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.MFLX32498-97Model32498-97AansluitingenGarantie1 year - Power Adapter for Pressure Control Valves, 120/240 VAC, 50/60HzLog in for availability1 * 1 ST145,00 €Specifications:CE Compliant
More
Specifications
Cat. No.MFLX32916-50Model32916-50AansluitingenGarantie1 yearCE Compliant - Masterflex Ultrasonic flow sensor communications package33501-13, 33501-14, 33501-15, 33501-16, 33501-17, 33501-18, 33501-24, 33501-25, 33501-26, 33501-35, 33501-36, 33501-73Log in for availability1 * 1 ST1 720,00 €Specifications:
More
Specifications
Cat. No.MFLX33501-96Model33501-96AansluitingenOne USB connects to computor for power and data, 2nd USB for addtional power, M12 attaches to Masterflex Flow SensorGarantie1 year