ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® precisiepompslang, PharmaPure®, dubbele Y-elementen voor Masterflex Ultrapharm™-pompkoppen, Avantor®
Masterflex® L/S® precisiepompslang, PharmaPure®, dubbele Y-elementen voor Masterflex Ultrapharm™-pompkoppen, Avantor®
Leverancier:  Avantor Fluid Handling
Certificaten
undefined
Masterflex® L/S® precisiepompslang, PharmaPure®, dubbele Y-elementen voor Masterflex Ultrapharm™-pompkoppen, Avantor®
Leverancier:  Avantor Fluid Handling
Certificaten
Specificaties
  • Model:
  • 06456-16
  • 06456-13
  • 06456-14
  • Max. druk:
  • 2,7 bar (40 psi)
  • Min. temperatuur:
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • Maximumtemperatuur:
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • Max. temperature (dynamic):
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • Pump series:
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • Regulatory approvals:
  • European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • Sterilisatie:
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Suction lift H₂O:
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
Specificaties
Gerelateerde informatie
Frequently Bought Together