Specifications
- Buis int.Ø:6,40 mm (0,252")
- Maximumtemperatuur:232 °C (450 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, Double-Y Elements for Masterflex® UltraPharm™ Pump Head, BioPharm Plus Platinum-Cured Silicone, L/S 24
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:3A;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Min. temperatuur:–60 °C (–75 °F)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Slangmateriaal:BioPharm Plus platinum-cured silicone
- VPE:1 Feet
- Hose barb size:0,25"
- L/S Masterflex tubing size:24
Specifications
About this item
Zorgt voor een langere levensduur dan andere formuleringen van platina- en peroxide-siliconenslangen.
- Echte Masterflex®-pompslangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Zachte, lage pulsatie en nauwkeurige dosering en flow bij gebruik in de Masterflex Ultrapharm™ L/S®-pompkop
- Voldoet aan de vereisten van USP Klasse VI, 3A sanitaire normen en voldoet aan de FDA
- Vervaardigd volgens Good Manufacturing Practices (GMP)
- Ideaal voor farmaceutische, voedingsmiddelen-/drank- en laboratoriumtoepassingen
- Tubing size L/S 24 features a 1/4" ID hose barb size
Hogere doseer- en doseernauwkeurigheid zijn essentieel in bepaalde bioprocestoepassingen. De Masterflex® L/S® dubbel-Y-pompslang die wordt gebruikt in combinatie met de Masterflex Ultrapharm™-pompkop, deel van de Masterflex® productlijn, is speciaal ontworpen om in de vul-/afwerkstap te passen. De Masterflex Ultrapharm™-pompkop maakt gebruik van offsetrollers en gepatenteerde Masterflex® double-y-slangensets en produceert een zachte, lage pulsatie en zeer nauwkeurige dosering en stroming om de grootste productintegriteit en uniformiteit te garanderen.
Toepassingen: Farmaceutische, biotechnologische, peristaltische pompen en voedseltoepassingen
Eigenschappen: Uitstekende hittebestendigheid, lage compressieset, geurloos, niet-toxisch, doorschijnend
Kies onze BioPharm Plus Silicone (Platinum-Cured) slang voor zuiverheid, flexibiliteit en een langere levensduur van de slang. Deze slang is ideaal voor farmaceutische en biotechnologische toepassingen en overtreft de sanitaire normen USP klasse VI, 3A en voldoet aan FDA 21 CFR 177.2600. BioPharm Plus met platina uitgeharde siliconenslangen hebben een werktemperatuurbereik van –75 tot 450 °F (–60 tot 232 °C). Tubing kan worden gesteriliseerd door autoclaaf, gammastraling of ethyleenoxide.
Kies op basis van uw toepassingsbehoeften Precisieslangen of High-Performance precisieslangen. High-Performance precisieslangen hebben een dikkere wand die de drukopwekking van de zuigkracht en de mogelijkheid om stroperige vloeistoffen te verpompen verbetert.
- Buis int.Ø:6,40 mm (0,252")
- Maximumtemperatuur:232 °C (450 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, Double-Y Elements for Masterflex® UltraPharm™ Pump Head, BioPharm Plus Platinum-Cured Silicone, L/S 24
- Environmentally Preferable:
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:3A;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Min. temperatuur:–60 °C (–75 °F)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Slangmateriaal:BioPharm Plus platinum-cured silicone
- VPE:1 Feet
- Hose barb size:0,25"
- L/S Masterflex tubing size:24