Specifications
- Maximale stroomsnelheid:42000 ml/min
- Stroom:90 - 260 VAC; 50/60 Hz
- Cloud verbonden:Yes
- Type bediening:Digital
- Frequentie:50/60 Hz
- Aantal kanalen:1
- Pump series:B/T
- Spanning:90 - 260 VAC
- Omschrijving:B/T® MasterSense™ BioPharma Pump, EtherNet/IP™ and Profibus Network-Compatible, 11 to 321 rpm; 90 to 260 VAC
- Hoogte:478 mm
- Lengte:622 mm
- Seq:04
- Anti-druppel:No
- Digital dispensing:Yes
- Max. flow rate per channel:42000 ml/min
- Min. flow rate per channel:650 ml/min
- Min. RPM:11 rpm
- Motor hp:1/2
- Open-head sensor:Yes
- Remote I/O:Profibus, EtherNet/IP, MasterflexLive, Serial (ASCII), 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Speed control:±0,1%
- Tubing sizes accepted:B/T 87 or B/T 91
- Washdown capable:Yes
- Sensor input:Pressure, 0 to 20 mA, 0 to 10 V
- Sensor input accuracy (aux port):±0.2% full scale
- IP-klasse:IP 66
- Motor:370 W
- Aantal rollen:3
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Breedte:401 mm
- Housing material:316 stainless steel
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:321 rpm
Specifications
About this item
High-flow pomp voor procestoepassingen - met een intuïtieve touchscreen-interface en geavanceerde connectiviteit.
- Krachtige pomp ontworpen voor continu gebruik in biofarmaceutische procestoepassingen
- De behuizing van roestvrij staal 316 heeft een IP66-classificatie voor gebruik in wasomgevingen
- 5" (12,7 cm) capacitief TFT/RGB-touchscreen voor scherpe resolutie en een brede kijkhoek
- Pas parameters aan met een simpele aanraking, zelfs met handschoenen aan
- Via draadloze firmware-updates kunt u optimaal profiteren van toekomstige verbeteringen in de functies en functionaliteit van de pomp
- Opties voor connectiviteit en monitoring omvatten MasterflexLive®, EtherNet/IP™, Profibus of analoog signaal
- Gebruikerstoegang op drie niveaus geeft u de mogelijkheid om te bepalen wie de pomp kan bedienen en op welk niveau
- Met Pump kunt u veelgebruikte bedieningsprogramma's opslaan en ophalen voor een snelle instelling en omschakeling
- Modi voor continue werking, volumedosering en tijddosering -- batchcontrole en interval/uit-tijd in volume- en tijdmodi
Deze B/T®-pomp biedt een breed debietbereik, van 0,65 tot 42 LPM (0,17 tot 11,1 GPM), voor integratie in uw bioprocestoepassingen met een hoger debiet. De pompkop is geschikt voor B/T PerfectPosition® pompslangen maten B/T 87 en B/T 91 voor herhaalbare en betrouwbare prestaties. Sensortechnologie met open kop stopt de aandrijfmotor wanneer de pompkop wordt geopend. Het Rapid-Load®-occlusiemechanisme van de pompkop schuift het occlusiebed uit de weg voor gemakkelijk plaatsen van de slang en een langere levensduur van de slang. Borstelloze, onderhoudsvrije motor zorgt voor een nauwkeurigheid van ±0,1% snelheidsregeling; bidirectionele stroming en zelfaanzuigende eigenschappen zorgen voor een soepele, naadloze werking.
Pressure sensor integration feature brings single point pressure values to the pump interface in real time. Provide extra reliability to your process by configuring high/low set point alarms. Alarm can be set to trigger either a warning and/or pump shut off. Order required accessories for simple plug and play functionality: choose the MasterSense MP1 adaptor kit for single-use applications, the MasterSense MP30 reusable pressure transducers for repeat use.
MasterflexLive® is een veilig, cloud-enabled platform voor het bewaken van Masterflex-pompen; ontvang real-time meldingen van pompparameters, waaronder snelheid, stroomsnelheid, doseervolume en meer. U kunt kritieke processen 24/7 bewaken zonder dat er ter plaatse personeel nodig is, terwijl meldingen u waarschuwen voor bedrijfsomstandigheden en foutmeldingen. Internetverbinding via Wi-Fi of standaard Ethernet (RJ45)-aansluiting aan de achterkant van de schijf.
Om gemakkelijk te integreren met uw proces, beschikt deze pomp ook over analoge I/O-mogelijkheden op afstand met behulp van stroom- of spanningssignalen.
Deze pomp slaat één door de gebruiker gedefinieerde kalibratiewaarde op voor maximale nauwkeurigheid en herhaalbaarheid. De kalibratiefunctie bevestigt visueel de optimale kalibratie-instellingen die specifiek zijn voor de slangmaat.
- Maximale stroomsnelheid:42000 ml/min
- Stroom:90 - 260 VAC; 50/60 Hz
- Cloud verbonden:Yes
- Type bediening:Digital
- Frequentie:50/60 Hz
- Aantal kanalen:1
- Pump series:B/T
- Spanning:90 - 260 VAC
- Omschrijving:B/T® MasterSense™ BioPharma Pump, EtherNet/IP™ and Profibus Network-Compatible, 11 to 321 rpm; 90 to 260 VAC
- Hoogte:478 mm
- Lengte:622 mm
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Anti-druppel:No
- Digital dispensing:Yes
- Max. flow rate per channel:42000 ml/min
- Min. flow rate per channel:650 ml/min
- Min. RPM:11 rpm
- Motor hp:1/2
- Open-head sensor:Yes
- Remote I/O:Profibus, EtherNet/IP, MasterflexLive, Serial (ASCII), 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Speed control:±0,1%
- Tubing sizes accepted:B/T 87 or B/T 91
- Washdown capable:Yes
- Sensor input:Pressure, 0 to 20 mA, 0 to 10 V
- Sensor input accuracy (aux port):±0.2% full scale
- IP-klasse:IP 66
- Motor:370 W
- Aantal rollen:3
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Breedte:401 mm
- Housing material:316 stainless steel
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:321 rpm