Laat tegendruk de output niet beïnvloeden.
- Pomp met stroomsnelheden tot 15 GPH en drukken tot 125 psi
- Zelfaanzuigend, zelfs tegen maximale leidingdruk
- NEMA 4X en IP66 geclassificeerd voor washdown
- Meerdere I/O-besturings- en alarmmodi
- Onderhoudsvrije, borstelloze gelijkstroommotor met een turndown-ratio van 2500:1
- Uitvoervolume wordt niet beïnvloed door veranderingen in tegendruk
Kies een pomp om stroomsnelheden tot 15 GPH (56,8 LPH) en drukken tot 125 psi (8,6 bar) te bereiken, afhankelijk van uw toepassing. De pompprestaties zorgen voor een aanzuighoogte van 9 meter met behulp van water. Om de chemische compatibiliteit zo eenvoudig mogelijk te houden, is de slang het enige materiaal dat in contact komt met de vloeistof. Deze pompen kunnen maximale druk bereiken door rechtsom of linksom te draaien, wat een grote flexibiliteit geeft aan uw installatiesituatie.
Dankzij het gebruiksvriendelijke digitale touchpad met menugestuurde software zijn deze pompen zeer eenvoudig te bedienen. De grafische, meerkleurige, verlichte VGA-LCD geeft de status van externe/lokale besturing, motorsnelheid, uitgangssnelheid, ingangssignaalwaarden en service- en alarmstatus weer. Meertalig display kan de informatie in het Engels, Spaans, Frans of Duits weergeven. Een Tube Failure Detection (TFD)-systeem detecteert een defecte buis door de aanwezigheid van de verpompte chemische stof in de kop te detecteren. Ingebouwde foutcorrectie voorkomt valse triggering.
- Environmentally Preferable:
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation; additional documentation will be requested for these items prior to shipment.