Complete pompsystemen voor nauwkeurige vloeistoftoediening - met een intuïtieve touchscreen-interface.
- Nauwkeurige, herhaalbare prestaties die snel en eenvoudig kunnen worden ingesteld en geprogrammeerd
- 5" (12,7 cm) capacitief TFT/RGB-touchscreen voor scherpe resolutie en een brede kijkhoek
- Met Pump kunt u veelgebruikte doseerprogramma's opslaan en ophalen voor een snelle set-up
- Via draadloze firmware-updates kunt u optimaal profiteren van verbeteringen in schijffuncties en -functionaliteit
- Opties voor connectiviteit en monitoring omvatten MasterflexLive, EtherNet/IP™, Profibus of analoog signaal
- Gebruikerstoegang op drie niveaus - geeft u de mogelijkheid om te bepalen wie de pomp kan bedienen en op welk niveau
- Modi voor continue werking, volumedosering en tijddosering - batchcontrole en interval/uit-tijd in volume- en tijdmodi
- Antidruppel en snelheidsverhoging beschikbaar in de volumedoseermodus - zorg voor nauwkeurigheid, minimaliseer monsterverlies en elimineer schuimvorming
Deze Masterflex® L/S® MasterSense™-aandrijvingen bieden hoge precisie, herhaalbare stroomregeling en betrouwbare prestaties. U kunt het allemaal hebben in één kleine voetafdruk - zelfs meer werkbankruimte. Sensortechnologie met open kop stopt de aandrijfmotor wanneer de pompkop wordt geopend, of sluit hem aan op een externe lekdetector om de pomp te stoppen wanneer er een lek in het vloeistofpad wordt gedetecteerd.
Borstelloze, onderhoudsvrije motor biedt een nauwkeurigheid van ±0,1% snelheidsregeling met een turndown-ratio van 6000:1. Bidirectionele stroming en zelfaanzuigende eigenschappen zorgen voor een soepele, naadloze werking.
Pressure sensor integration feature brings single point pressure values to the pump interface in real time. Provide extra reliability to your process by configuring high/low set point alarms. Alarm can be set to trigger either a warning and/or pump shut off. Order required accessories for simple plug and play functionality: choose the MasterSense MP1 adaptor kit for single-use applications, the MasterSense MP30 reusable pressure transducers for repeat use.
MasterflexLive® is een veilig, cloud-enabled platform voor het bewaken van Masterflex-pompen; ontvang real-time meldingen van pompparameters, waaronder snelheid, stroomsnelheid, doseervolume en meer. U kunt kritieke processen 24/7 bewaken zonder dat er ter plaatse personeel nodig is, terwijl meldingen u waarschuwen voor bedrijfsomstandigheden en foutmeldingen. Internetverbinding via Wi-Fi of standaard Ethernet (RJ45)-aansluiting aan de achterkant van de schijf.
- Environmentally Preferable:
- Catalog No:
- MFLX77920-50-EU
- MFLX77976-12-EU
- MFLX77920-40-EU
- MFLX77976-10-EU
- MFLX77976-02-EU
- MFLX77920-52-EU
- MFLX77976-00-EU
- MFLX77920-42-EU
- Model:
- 77920-50
- 77976-12
- 77920-40
- 77976-10
- 77976-02
- 77920-52
- 77976-00
- 77920-42
- Aantal kanalen:
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- Aantal rollen:
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- Type bediening:
- Variable-Speed Digital
- Digital
- Variable-Speed Digital
- Digital
- Digital
- Variable-Speed Digital
- Digital
- Variable-Speed Digital
- Min. flow rate per channel:
- 0,08 ml/min
- 0,28 ml/min
- 0,08 ml/min
- 0,08 ml/min
- 0,28 ml/min
- 0,28 ml/min
- 0,08 ml/min
- 0,28 ml/min
- Max. flow rate per channel:
- 480 ml/min
- 1700 ml/min
- 480 ml/min
- 480 ml/min
- 1700 ml/min
- 1700 ml/min
- 480 ml/min
- 1700 ml/min
- Min. debiet:
- 0,08 ml/min
- 0,28 ml/min
- 0,08 ml/min
- 0,08 ml/min
- 0,28 ml/min
- 0,28 ml/min
- 0,08 ml/min
- 0,28 ml/min
- Drive IP rating:
- IP 33
- IP 66
- IP 33
- IP 66
- IP 66
- IP 33
- IP 66
- IP 33
- Nauwkeurigheid:
- ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
- ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
- ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
- ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
- ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
- ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
- ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
- ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
- Anti-druppel:
- No
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- No
- Cloud verbonden:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Digital dispensing:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Aandrijving:
- 07526-12 (L/S® MasterSense™ Drive with Profibus and MasterflexLive®)
- 07576-12 (L/S® MasterSense™ Process Drive with Profibus and MasterflexLive®)
- 07526-10 (L/S® MasterSense™ Drive with EtherNet/IP™ and MasterflexLive®)
- 07576-12 (L/S® MasterSense™ Process Drive with Profibus and MasterflexLive®)
- 07576-10 (L/S® MasterSense™ Process Drive with EtherNet/IP™ and MasterflexLive®)
- 07526-12 (L/S® MasterSense™ Drive with Profibus and MasterflexLive®)
- 07576-10 (L/S® MasterSense™ Process Drive with EtherNet/IP™ and MasterflexLive®)
- 07526-10 (L/S® MasterSense™ Drive with EtherNet/IP™ and MasterflexLive®)
- Duty cycle:
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Min. RPM:
- 0,1 rpm
- 0,1 rpm
- 0,1 rpm
- 0,1 rpm
- 0,1 rpm
- 0,1 rpm
- 0,1 rpm
- 0,1 rpm
- Open-head sensor:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Pump series:
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- Remote I/O:
- Profibus, MasterflexLive, Serial (ASCII), 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Profibus, MasterflexLive, Serial (ASCII), 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- EtherNet/IP, MasterflexLive, Serial (ASCII), 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Profibus, MasterflexLive, Serial (ASCII), 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- EtherNet/IP, MasterflexLive, Serial (ASCII), 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Profibus, MasterflexLive, Serial (ASCII), 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- EtherNet/IP, MasterflexLive, Serial (ASCII), 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- EtherNet/IP, MasterflexLive, Serial (ASCII), 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Sensor input:
- Pressure, 0 to 20 mA, 0 to 10 V
- Pressure, 0 to 20 mA, 0 to 10 V
- Pressure, 0 to 20 mA, 0 to 10 V
- Pressure, 0 to 20 mA, 0 to 10 V
- Pressure, 0 to 20 mA, 0 to 10 V
- Pressure, 0 to 20 mA, 0 to 10 V
- Pressure, 0 to 20 mA, 0 to 10 V
- Pressure, 0 to 20 mA, 0 to 10 V
- Sensor input accuracy (aux port):
- ±0.2% full scale
- ±0.2% full scale
- ±0.2% full scale
- ±0.2% full scale
- ±0.2% full scale
- ±0.2% full scale
- ±0.2% full scale
- ±0.2% full scale
- Reversible motor:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Buis:
- 06434-16, 10 ft (C-FLEX ULTRA®, L/S® 16 )
- 06434-24, 10 ft (C-FLEX ULTRA®, L/S® 24 )
- 06434-16, 10 ft (C-FLEX ULTRA®, L/S® 16 )
- 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
- 06434-24, 10 ft (C-FLEX ULTRA®, L/S® 24 )
- 06434-24, 10 ft (C-FLEX ULTRA®, L/S® 24 )
- 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
- 06434-24, 10 ft (C-FLEX ULTRA®, L/S® 24 )
- Tubing sizes accepted:
- L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- L/S® 15, 24, 35, 36
- L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- L/S® 15, 24, 35, 36
- L/S® 15, 24, 35, 36
- L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- L/S® 15, 24, 35, 36
- Washdown capable:
- No
- Yes
- No
- Yes
- Yes
- No
- Yes
- No
- Stroom:
- 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 / 1,1 A
- 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 / 1,1 A
- 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 / 1,1 A
- 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 / 1,1 A
- Frequentie:
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- Spanning:
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- Garantie:
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
3D Model - Masterflex® L/S® MasterSense™ Drive 3D Model - Masterflex® L/S® MasterSense™ Process Drive Masterflex MasterSense™ EtherNet/IP EDS File