Masterflex®-adapterfittingen, Luer naar Luer, T-stuk, Avantor®
Supplier: Avantor Fluid Handling
Certificates
About this item
Volledige materiaaltraceerbaarheid om de procesintegriteit te waarborgen.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
- Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
- Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
- Manufactured from 100% virgin raw materials in a Class 100000 environment
Deze luer-fittingen zijn ideaal voor een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder injectiespuiten of kleine slangen. Deze fittingen zijn vervaardigd in overeenstemming met de ISO 594-1-normen en zijn gereinigd, geïnspecteerd en volledig traceerbaar. Alle onderdelen voldoen aan nauwe maattoleranties voor verhoogde betrouwbaarheid en proceszuiverheid.
- Environmentally Preferable:
Specifications
- Catalog No:
- MFLX45508-85
- MFLX45508-56
- Model:
- 45508-85
- 45508-56
- Connection type (port 1):
- Female luer
- Female luer
- Connection type (port 2):
- Female luer
- Female luer
- Connection type (port 3):
- Male luer slip
- Female luer
- No. of ports:
- 3
- 3
Specifications
Frequently Bought Together