Masterflex®-adapterkoppelingen, slangpilaar naar NPT(M), recht, polypropyleen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Certificaten
Over dit artikel
Snelle en eenvoudige montage.
- Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
- Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met gratis technische ondersteuning voor toepassingen*
- Wereldmarktleider in een reeks materialen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad: de meeste materialen en configuraties kunnen dezelfde dag nog worden verzonden
- Unieke verpakkingsopties omvatten individuen, pakketten en kits voor klantvriendelijke bestelling en levering
Verkrijgbaar in verschillende materialen en configuraties om aan uw behoefte te voldoen. Kan worden aangepast van een NPT-buitendraad naar een slangpilaar.
- Environmentally Preferable:
Specificaties
- Catalog No:
- MFLX40625-61
- MFLX40625-41
- MFLX40625-51
- MFLX31407-16
- MFLX40610-46
- MFLX40610-50
- MFLX40625-28
- MFLX40625-45
- MFLX40610-53
- MFLX40610-47
- MFLX40610-48
- MFLX31407-13
- MFLX31407-14
- MFLX40610-51
- MFLX31407-12
- MFLX40610-52
- MFLX40610-37
- MFLX40610-49
- MFLX06365-42
- MFLX31407-19
- MFLX31407-20
- MFLX40621-61
- MFLX41517-27
- MFLX41517-47
- MFLX40621-45
- MFLX40621-51
- MFLX40640-51
- MFLX40640-50
- MFLX40640-46
- MFLX40640-44
- MFLX40640-43
- MFLX40640-42
- MFLX40640-41
- MFLX40640-38
- MFLX40621-11
- MFLX40621-28
- MFLX40621-41
- MFLX40621-22
- MFLX40621-25
- MFLX30615-51
- MFLX40610-42
- MFLX40610-43
- MFLX40610-40
- MFLX40610-41
- MFLX40640-39
- MFLX40640-45
- MFLX40640-36
- MFLX40610-44
- MFLX40610-45
- MFLX40640-37
- MFLX40621-69
- MFLX40610-38
- MFLX40610-39
- MFLX40610-36
- Model:
- 40625-61
- 40625-41
- 40625-51
- 31407-16
- 40610-46
- 40610-50
- 40625-28
- 40625-45
- 40610-53
- 40610-47
- 40610-48
- 31407-13
- 31407-14
- 40610-51
- 31407-12
- 40610-52
- 40610-37
- 40610-49
- 06365-42
- 31407-19
- 31407-20
- 40621-61
- 41517-27
- 41517-47
- 40621-45
- 40621-51
- 40640-51
- 40640-50
- 40640-46
- 40640-44
- 40640-43
- 40640-42
- 40640-41
- 40640-38
- 40621-11
- 40621-28
- 40621-41
- 40621-22
- 40621-25
- 30615-51
- 40610-42
- 40610-43
- 40610-40
- 40610-41
- 40640-39
- 40640-45
- 40640-36
- 40610-44
- 40610-45
- 40640-37
- 40621-69
- 40610-38
- 40610-39
- 40610-36
- No. of ports:
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- Orifice dimensions:
- 11,9 mm (0,46875")
- 8,73 mm (0,34375")
- 14,29 mm (0,5625")
- 8,73 mm (0,34375")
- 3,175 mm (0,125")
- 6,35 mm (0,25")
- 4,763 mm (0,1875")
- 11,9 mm (0,46875")
- 3,175 mm (0,125")
- 9,53 mm (0,375")
- 6,35 mm (0,25")
- 6,35 mm (0,25")
- 8,73 mm (0,34375")
- 19,84 mm (0,78125")
- 11,9 mm (0,46875")
- 17,46 mm (0,6875")
- 3,175 mm (0,125")
- 14,29 mm (0,5625")
- 8,73 mm (0,34375")
- 3,175 mm (0,125")
- 8,73 mm (0,34375")
- 6,35 mm (0,25")
- 3,175 mm (0,125")
- 3,175 mm (0,125")
- 6,35 mm (0,25")
- 8,73 mm (0,34375")
- 8,73 mm (0,34375")
- 3,175 mm (0,125")
- 6,35 mm (0,25")
- 6,35 mm (0,25")
- 3,175 mm (0,125")
- 3,175 mm (0,125")
- 6,35 mm (0,25")
- 6,35 mm (0,25")
- 3,175 mm (0,125")
- 6,35 mm (0,25")
- 3,175 mm (0,125")
- Sterilisatie:
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Garantie:
- 1 year
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- 1 year
- 1 year
- Out of box
- 1 year
- Out of box
- Out of box
- 1 year
- 1 year
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- 1 year
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
Specificaties
Frequently Bought Together