Masterflex® Ismatec® Reglo Digital Piston Pump Drive with MasterflexLive®, 1800 rpm, 115 to 230 VAC
MFLX78018-60-EU
MasterflexLive®
2 year warranty
- Stroom:90 - 260 VAC; 50/60 Hz
- Omschrijving:Ismatec® Reglo Digital Piston Pump with MasterflexLive®, 1800 rpm, 115 to 230 VAC
- Hoogte:16 cm
- Lengte:19,4 cm
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- CE regulatory approval:Yes
- Min. motor RPM:1 rpm
- UL(Canada) regulatory approval:Yes
- UL(US) regulatory approval:Yes
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Breedte:14,6 cm
- Electrical plug type:EU
- Max. motor RPM:1800 rpm
Bereik hoge druk, nauwkeurigheid en herhaalbaarheid -- met een intuïtieve touchscreen-interface.
- Compacte tafelpompen optimaliseren gebruiksgemak, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
- Compatibel met zuigerpompkoppen uit de FMI RH-serie voor stroombereiken van 0,025 tot 180 ml/min
- 5" (12,7 cm) capacitief TFT/RGB-touchscreen voor scherpe resolutie en een brede kijkhoek
- Flexibele bediening via beeldscherm of analoge afstandsbediening
- Modi voor continue werking, volumedosering en tijddosering -- batchcontrole en interval/uit-tijd in volume- en tijdmodi
- Met Pump kunt u veelgebruikte doseerprogramma's opslaan en ophalen voor een snelle set-up
- Anti-druppel en snelheidsverhoging beschikbaar in de volumedoseermodus - zorg voor nauwkeurigheid en minimaliseer monsterverlies
- Gebruikerstoegang op drie niveaus – geeft u de mogelijkheid om te bepalen wie de pomp kan bedienen en op welk niveau
MasterflexLive® is een veilig, cloud-enabled platform voor het bewaken van Masterflex-pompen; ontvang real-time meldingen van pompparameters, waaronder snelheid, stroomsnelheid, doseervolume en meer. U kunt kritieke processen 24/7 bewaken zonder dat er ter plaatse personeel nodig is, terwijl pushmeldingen u waarschuwen voor bedrijfsomstandigheden en foutmeldingen.
Internetverbinding via Wi-Fi of standaard Ethernet (RJ45)-aansluiting aan de achterkant van de drive; Dankzij de USB-verbinding kunnen downloadbare firmware-updates in de pomp worden geladen.
: Each model includes a country specific plug/cord set; choose the catalog number with desired country plug type. All units include an IEC 320 socket with a detachable standard US three prong power cable. See country plug description https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
: Inclusief pompaandrijving en stroomadapter met 6 ft (1,8 m) snoer.
- Stroom:90 - 260 VAC; 50/60 Hz
- Omschrijving:Ismatec® Reglo Digital Piston Pump with MasterflexLive®, 1800 rpm, 115 to 230 VAC
- Hoogte:16 cm
- Lengte:19,4 cm
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- CE regulatory approval:Yes
- Min. motor RPM:1 rpm
- UL(Canada) regulatory approval:Yes
- UL(US) regulatory approval:Yes
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Breedte:14,6 cm
- Electrical plug type:EU
- Max. motor RPM:1800 rpm