Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Versilon™ A-60-N, 4.8 mm ID x 9.6 mm OD; 50 Ft
Catalogus # MFLX06514-32
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Specificaties
- Buis int.Ø:4,80 mm (0,189")
- Maximumtemperatuur:132 °C (270 °F)
- Kleur:zwart
- Omschrijving:Pump Tubing, Versilon™ A-60-N, 4,8 mm ID x 9,6 mm OD; 50 Ft
- Lengte:15,24 m
- Seq:09
- Model:06514-32
- GMP compliant:Yes
- Length per pack:15,24 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:NSF-51
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Min. temperatuur:–51 °C (–60 °F)
- Garantie:1 year
- Clarity:Opaque
- Slangmateriaal:Versilon™ A-60-N
- VPE:50 Feet
Specificaties
Over dit artikel
Houd uw lichtgevoelige monsters veilig tijdens het pompen.
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Dimensions: 4.8 mm ID x 9.6 mm OD; 50 ft
Ideaal voor toepassingen die een uitstekende compatibiliteit met chemicaliën, hitte en ozon vereisen, evenals bestendigheid tegen ultraviolet (UV) licht. Deze Norprene-slang is niet-geleidend, smeltlasbaar, verouderingsbestendig, niet-oxiderend en heeft een superieure zuur- en alkalibestendigheid. Deze slang is UV bestendig door de zwarte dekkende kleur.
- Buis int.Ø:4,80 mm (0,189")
- Maximumtemperatuur:132 °C (270 °F)
- Kleur:zwart
- Omschrijving:Pump Tubing, Versilon™ A-60-N, 4,8 mm ID x 9,6 mm OD; 50 Ft
- Lengte:15,24 m
- Seq:09
- Environmentally Preferable:
- Model:06514-32
- GMP compliant:Yes
- Length per pack:15,24 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:NSF-51
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Min. temperatuur:–51 °C (–60 °F)
- Garantie:1 year
- Clarity:Opaque
- Slangmateriaal:Versilon™ A-60-N
- VPE:50 Feet