ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec®-pompslang, GORE® STA-PURE®-serie PCS, dubbel-Y-elementen, Avantor®
undefined
Masterflex® Ismatec®-pompslang, GORE® STA-PURE®-serie PCS, dubbel-Y-elementen, Avantor®
  • Clarity:
  • Opaque
  • Opaque
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Min. temperatuur:
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • Maximumtemperatuur:
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • Pump series:
  • Ismatec
  • Ismatec
  • Regulatory approvals:
  • ADCF;RoHS;USP
  • ADCF;RoHS;USP
  • Series:
  • Ismatec
  • Ismatec
  • Sterilisatie:
  • Autoclave
  • Autoclave
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • No
  • No
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • Garantie:
  • Out of box
  • Out of box
Frequently Bought Together