Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® I/P® Cytoflow® Pump Systems
Masterflex® I/P® Cytoflow® Pump Systems
I/P® Cytoflow® Pump System with EtherNet/IP, Stainless Steel Housing, 115/230 VAC, EU, 10000 ml/min, Stainless steel, Cytoflow, 500 rpm, 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 V
Catalogus # MFLX77420-82-EU
2 year warranty
Leverancier:   Avantor Fluid Handling
Masterflex® I/P® Cytoflow® Pump Systems
Catalogus # MFLX77420-82-EU
Leverancier:  Avantor Fluid Handling
2 year warranty
Masterflex® I/P® Cytoflow® Pump Systems
Masterflex® I/P® Cytoflow® Pump Systems
I/P® Cytoflow® Pump System with EtherNet/IP, Stainless Steel Housing, 115/230 VAC, EU, 10000 ml/min, Stainless steel, Cytoflow, 500 rpm, 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 V
Price
13 420,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Netwerkdrives bieden native EtherNet/IP™- of Profibus-communicatie - geen extra hardware of firmware vereist.
  • Flow rate 0,0006 to 26 LPM with I/P tubing-flow rate depends on drive rpm, pump head, number of pump heads, and tubing size
  • Digital interface with graphical LCD shows pump performance and operating mod- continuous run, timed dispense, copy dispense, or volume dispense
  • Remote control available using analog communication-voltage, current and contact closure
  • Select your preferred language from the user-friendly menu for programming and operation
  • Dispense by Volume in ml (0,001 to 9,999 ml), L, or gal; Copy-1 to 9999 dispense cycles; or Time-time interval of on/off cycles (1 sec to 99 hr, 59 min, 59 sec per cycle)
  • Antidrip function ensures dispensing accuracy
  • Brushless, maintenance-free motor offers ±0,1% speed control accuracy with a 6000 to 1 turndown ratio
  • Rugged housing is NEMA 4X (IP 66) rated for washdown
  • Designed with open head sensor technology for enhanced user safety
  • Advanced network and communication models feature either EtherNet/IP™ or Profibus communication
Neem de controle over uw proces met Masterflex I/P®-aandrijvingen met geavanceerde netwerken en communicatie. Alle units zijn uitgerust met Masterflex-sensortechnologie met open kop die de aandrijfmotor stopt wanneer de pompkop wordt geopend - combineer met pompkoppen met open kopsensor voor optimale veiligheid voor de gebruiker. De aandrijvingen zijn ideaal voor industriële netwerken, bioprocessing, fabrieksautomatisering of water-/afvalwatertoepassingen. De behuizingen met NEMA 4X (IP66)-classificatie zijn volledig afgedicht, gemakkelijk schoon te maken en bestand tegen veelgebruikte reinigings- en ontsmettingsoplossingen.
Precisieaandrijvingen hebben een programmeerbaar doseerinterval waarmee u de vertraging tussen doseercycli kunt instellen voor gemakkelijke, geautomatiseerde dosering op tijd of op volume. Geprogrammeerde kalibratie zorgt voor een nauwkeurige dosering en weergave - de aandrijving slaat één kalibratiewaarde per slangmaat op. Programmeer de omvormer via het eenvoudige membraantoetsenbord; toetsenblok vergrendelen/ontgrendelen beveiligt instellingen. Selecteer de maat van de slang en voer het gewenste debiet in - de aandrijving vergrendelt het vereiste toerental.
De geavanceerde communicatietechnologie kan direct worden geïntegreerd zonder de noodzaak van speciale gateways of adapters - inclusief .EDS standaard tekstbestand voor uploaden Bluetooth Low Energy (BLE) connectiviteit en downloadbare iOS-gebaseerde mobiele app maakt lokale pompbewaking en -besturing via telefoon of tablet mogelijk. Op de cloud gebaseerde pompbewaking op afstand informeert u over de operationele status; waarschuwingen instellen in het geval van een storing of foutconditie.
Precision drives feature a programmable dispense interval that lets you set the delay between dispense cycles for convenient, automated dispensing by time or by volume. Programmed calibration ensures dispense and display accuracy-drive stores one calibration value per tubing size. Program the drive via the simple membrane keypad; keypad lock/unlock feature protects settings. Select tubing size and enter desired flow rate-drive locks in required rpm.
The advanced communication technology can be directly integrated without the need for dedicated gateways or adapters – includes .EDS standard text file for upload Bluetooth Low Energy (BLE) connectivity and downloadable iOS-based mobile app permits local pump monitoring and control via phone or tablet. Cloud-based remote pump monitoring capability informs you of operational status; set alerts in the event of any failure or error condition.
Specificaties
  • Maximale stroomsnelheid:
    10000 ml/min
  • Stroom:
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 V
  • Omschrijving:
    I/P® Cytoflow® Pump System with EtherNet/IP, Stainless Steel Housing, 115/230 VAC
  • Seq:
    43
  • Pompkop:
    Cytoflow
  • Housing material:
    Stainless steel
  • Electrical plug type:
    EU
  • Max. RPM:
    500 rpm
  • Min. flow rate per channel:
    7 ml/min
  • Nauwkeurigheid:
    ±0,1%
  • Open-head sensor:
    Yes
  • Remote I/O:
    Ethernet, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
  • Garantie:
    2 years
  • Digital dispensing:
    Yes
  • Drive IP rating:
    IP 66
  • Aantal rollen:
    3
  • Washdown capable:
    Yes
  • Inschakelduur:
    Continuous
  • Min. RPM:
    0,1 rpm
  • Frequentie:
    50/60 Hz
  • Max. flow rate per channel:
    10000 ml/min
  • Anti-druppel:
    Yes
  • Reversible motor:
    Yes
  • Min. debiet:
    7 ml/min
  • Cat. No.:
    MFLX77420-82-EU
  • Cloud verbonden:
    Yes
  • Type bediening:
    Digital
  • Pump series:
    I/P
  • Model:
    77420-82
  • Tubing sizes accepted:
    I/P 26, 73, 82
  • Max. debiet:
    10000 ml/min
  • Aantal kanalen:
    1
Services
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Beschikbaarheid
    Price
  • SERW2610.7100.01
    Installatie- en gebruikskwalificatie van slangenpomp op klantlocatie volgens Avantor SOP. Kwalificatieprotocollen inbegrepen. Inclusief reiskosten .
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 Un. - 2 250,00 €