Masterflex® Printed Microscope Slide, ten rectangular sections; 144/pk
Catalog # MFLX75955-31
Supplier: Avantor Fluid Handling
Specifications
- Omschrijving:Microscope slides, printed with mask, ten rectangular sections
- l×b:76,2×25,4 mm
- Environmentally Preferable:
- VPE:144
- Slide type:Printed without Mask
Specifications
About this item
Optimaliseer het testen en bekijken van monsters.
- Gezeefdrukt sectieontwerp houdt monsters binnen de perken
- Hydrofobe epoxy-inkt is bestand tegen veelvuldig wassen en is bestand tegen chemicaliën
- Contrasterende inkt maakt het gemakkelijk om het gezichtsveld van de microscoop over een monster te oriënteren
Bedrukte objectglaasjes zijn verkrijgbaar met verschillende vormen, maten, aantallen, kleuren en labels. De op PTFE gebaseerde epoxy-inkt creëert een hydrofobe barrière, houdt monsters op hun plaats zodat ze gemakkelijk onder een microscoop kunnen worden bekeken, en houdt reacties geïsoleerd van elkaar in dia's met meerdere secties.
- Omschrijving:Microscope slides, printed with mask, ten rectangular sections
- l×b:76,2×25,4 mm
- Environmentally Preferable:
- VPE:144
- Slide type:Printed without Mask