Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation; additional documentation will be requested for these items prior to shipment.
Specifications
- Max. toerental:2550 rpm
- Vermogen:115 VAC, 60 Hz
- Omschrijving:Cole-Parmer C2000 Microplate Centrifuge
- Rotor type:Swing out
- Breedte:23 cm (9,2")
- Max. rcf:600×g
- Hoogte:19,7 cm (7,75")
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Rotors included:Yes
Specifications
About this item
Draai met een gerust hart platen rond zonder plakband of doppen.
- Unieke uitzwenkbare rotor voorkomt morsen van monsters
- Accepteert alle populaire PCR-platen en de meeste microtiterplaten
- Draai monsters in 20 seconden of minder
- Eenvoudige bediening, sluit gewoon het deksel om te beginnen met accelereren
Verbeter de opbrengst van uw PCR-toepassing door eventuele druppels op uw PCR-platen snel naar de bodem van de wells te laten draaien. Deze compacte centrifuge heeft een uitzwenkbare rotor die plaats biedt aan 2 PCR-platen, 4 gestapelde platen met rand, 2 microtiterplaten of 24 PCR-strips van 0,2 ml; inclusief omrande, halfomrande en niet-omrande platen.
Twee plaatdragers rusten in een hoek van 75°, waardoor er geen monsters kunnen lekken. Bij het sluiten van het deksel zwenken de platen naar een horizontale positie voor centrifugeren. Deze plaatsing van de plaat is ideaal voor het concentreren van monsters op de bodem van de putjes. Elektronische rem vertraagt de rotor in 4 seconden.
- Max. toerental:2550 rpm
- Vermogen:115 VAC, 60 Hz
- Omschrijving:Cole-Parmer C2000 Microplate Centrifuge
- Environmentally Preferable:
- Rotor type:Swing out
- Breedte:23 cm (9,2")
- Max. rcf:600×g
- Hoogte:19,7 cm (7,75")
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Rotors included:Yes