Ismatec® Microflex® Digital Pump Systems
Microflex® Digital Pump with Single-Channel Pump Head for Microbore Tubing, 300 rpm; 115/230 VAC, EU, 43 ml/min, 15,7 cm, 20,5 cm, 14 cm, 300 rpm, 115/230 VAC; 50/60 Hz; 0,34 A
Catalog # MFLX77123-00-EU
Supplier: Avantor Fluid Handling
Jump to:
Product Details & Documents
Digitale aandrijving met kleine voetafdruk levert nauwkeurige lage stroom over een breed bereik.
- Digitale interface met grafisch LCD-scherm geeft pompprestaties en bedrijfsmodus weer: continue werking, getimede afgifte, kopieerafgifte of volumeafgifte
- Afstandsbediening beschikbaar via analoge communicatie: spanning, stroom en contactsluiting
- Pictogramgestuurd menu maakt snelle, gebruiksvriendelijke programmering en bediening mogelijk
- Doseer op volume in ml (0,00013 tot 43 ml), L of gal; Kopiëren: 1 tot 9.999 doseercycli; of Tijd: tijdsinterval van aan/uit-cycli (1 sec tot 99 uur, 59 min, 59 sec per cyclus)
- Borstelloze, onderhoudsvrije motor biedt ± 0,1% nauwkeurigheid van de snelheidsregeling met een 3000 tot 1 turndown ratio
- De pompkop is geschikt voor continue lengtes microboreslangen voor schone stromingstrajecten
Deze compacte slangenpomp heeft een duurzame, stapelbare ABS-behuizing die gemakkelijk kan worden schoongeveegd en schoongehouden. De Microflex®-pompkop heeft drie rollers en een brede occlusiehoek die voorkomt dat vloeistof terugstroomt tot de nominale druk van de slang. Zelfsmerende rollen van thermoplastisch polyester hebben weinig wrijving en zijn slijtvast voor een soepele werking en een lange levensduur.
Delivery information: Includes Ismatec® Microflex® pump head and dual-voltage (115/230 VAC) benchtop power supply with IEC320/CEE22 socket. Pump is shipped with cord/plug assembly specific to country of destination.
Specifications
- Maximale stroomsnelheid:43 ml/min
- Stroom:115/230 VAC; 50/60 Hz; 0,34 A
- Omschrijving:Microflex® Digital Pump with Single-Channel Pump Head for Microbore Tubing, 300 rpm; 115/230 VAC
- Hoogte:15,7 cm
- Lengte:20,5 cm
- Seq:5
- Breedte:14 cm
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:300 rpm
- Garantie:2 years
- Reversible motor:Yes
- Volume per revolution with 0,51 mm int.Ø tubing:0,009 ml
- Volume per revolution with 0,25 mm int.Ø tubing:0,002 ml
- Volume per revolution with 1,14 mm int.Ø tubing:0,04 ml
- Volume per revolution with 1,42 mm int.Ø tubing:0,06 ml
- Volume per revolution with 2,79 mm int.Ø tubing:0,14 ml
- Cat. No.:MFLX77123-00-EU
- Type bediening:Digital
- Volume per revolution with 0,19 mm int.Ø tubing:0,0013 ml
- Volume per revolution with 2,06 mm int.Ø tubing:0,11 ml
- Pump series:Ismatec®
- Aantal rollen:3
- Tubing sizes accepted:0,19, 0,25, 0,51, 0,89, 1,14, 1,42, 2,06, and 2,79 mm ID microbore tubing
- Volume per revolution with 0,89 mm int.Ø tubing:0,03 ml
- Washdown capable:No
- Speed control:±0,1%
- IP-klasse:IP 33
- Aantal kanalen:1
- Min. RPM:0,1 rpm
Services
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- Installatie- en gebruikskwalificatie van slangenpomp op klantlocatie volgens Avantor SOP. Kwalificatieprotocollen inbegrepen. Inclusief reiskosten .Log in for availability1 * 1 Un. - 2 250,00 €