Masterflex® Ismatec® ISM919A Process Drive, Piston Pump Head, 1800 rpm; 115 VAC
Catalog # MFLX78020-30
Supplier: Avantor Fluid Handling
Specifications
- Stroom:115 VAC; 60/50 Hz
- Omschrijving:Process Drive, for piston pump heads, 115V to 230V, 50/60Hz
- Hoogte:26,16 cm
- CE regulatory approval:Yes
- Min. motor RPM:10 rpm
- Power cord:IEC320 to US and IEC to EU plugs
- Motor type:IP65
- Motor:0,1 kW
- VPE:1
- Breedte:16 cm
- Max. motor RPM:1800 rpm
Specifications
About this item
Krijg hoge drukken, nauwkeurige dosering en grote herhaalbaarheid - allemaal met één pomp.
- IP65-geclassificeerde pomp, ideaal voor doseren, vullen en batchprogrammering
- Regel de snelheid, start/stop flow of verander de vloeistofrichting handmatig of op afstand via een analoog ingangssignaal of RS-232-interface
- Aandrijvingen hebben zes doseermodi: volume binnen een vooraf ingestelde tijd, volume in stappen, tijd, intermitterend in tijd of volume, druppelvrij of klepbediening
- Serie Q zuigerpompkoppen (niet inbegrepen) hebben geen kleppen die kunnen verstoppen of verslijten
Er kunnen maximaal vier sets bedrijfsparameters in de pomp worden opgeslagen (alleen voor pompen met serie Q pompkoppen). De RS-232-interface maakt bediening van de pomp mogelijk via een pc of voor cascadeschakeling van maximaal acht pompen. De behuizing is IP65-geclassificeerd voor serie Q-pompen en IP30-geclassificeerd voor serie R-pompen.
Delivery: Inclusief bevestigingsmateriaal en een netsnoer van 1,8 meter met drie pennen. 115V 50/60 Hz-modellen hebben een Amerikaanse stekker. 230V 50/60 Hz-modellen hebben een Europese IEC 320/CEE 22-stekker. Bij verzending naar een andere regio waar een landspecifieke stekker/kabel nodig is; gelieve de uiteindelijke bestemming op te geven bij het bestellen.
- Stroom:115 VAC; 60/50 Hz
- Omschrijving:Process Drive, for piston pump heads, 115V to 230V, 50/60Hz
- Hoogte:26,16 cm
- Environmentally Preferable:
- CE regulatory approval:Yes
- Min. motor RPM:10 rpm
- Power cord:IEC320 to US and IEC to EU plugs
- Motor type:IP65
- Motor:0,1 kW
- VPE:1
- Breedte:16 cm
- Max. motor RPM:1800 rpm