Masterflex® L/S® pompvoedingen, Avantor®
Power Supply, 90 to 260 VAC Input, 24 VDC Output
Catalogus # MFLX07525-90
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Masterflex® L/S® pompvoedingen, Avantor®
Catalogus # MFLX07525-90
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ga naar:
Product Details & Documents
Optimaliseer de prestaties van uw Masterflex-pomp.
- Geschikt voor stroomvereisten 90 tot 260 VAC
Deze vervangende voeding is geschikt voor gebruik met de Masterflex C/L Digital pomp.
Specificaties
- Omschrijving:Power Supply, 90 to 260 VAC Input, 24 VDC Output
- Cat. No.:MFLX07525-90
- Garantie:1 year