Specifications
- Maximale stroomsnelheid:4212 ml/min
- Stroom:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
- Omschrijving:Digital Drive for Micropump A-Mount Pump Head; Remote capable
- Hoogte:21,6 cm
- Lengte:25,4 cm
- Duty cycle continuous:Yes
- Enclosure IP rating:IP 33
- ETL regulatory approval:Yes
- Min. motor RPM:36 rpm
- Motor enclosure type:PMDC
- Motor hp:1/10
- UL(US) regulatory approval:Yes
- Maximumtemperatuur:40 °C (104 °F)
- Garantie:2 years
- Omkeerbaar:+
- VPE:1
- Breedte:21,6 cm
- Electrical plug type:EU
- Max. motor RPM:3600 rpm
Specifications
About this item
Grotere, helderdere interface maakt installatie en bediening eenvoudiger dan ooit!
- Grafisch LCD-scherm toont vier bedrijfsmodi: continue werking, getimede afgifte, kopieerafgifte, volumeafgifte. Bekijk continu de pompprestaties.
- IP33-classificatie zorgt voor spat- en stofbestendigheid
- Levert een pulsvrije flow in combinatie met Micropump® A-mount kop
- Stapel maximaal drie schijven om uw werkbankruimte te maximaliseren
- Afstandsbediening via DB25 vrouwelijke connector op aandrijving
Analoge afstandsbedieningsopties en eenvoudige programmering maken deze pomp ideaal voor geautomatiseerde procestoepassingen. De pomp heeft een ingesteld tijdsinterval tussen doseercycli voor handsfree doseren. Batch-telfunctie telt af en geeft voltooide batches weer. De cumulatieve volumefunctie stelt u in staat om het totale afgegeven volume over meerdere cycli bij te houden.
Afstandsbedieningsopties omvatten snelheidsregelingsingang 0 tot 20 mA, 4 tot 20 mA of 0 tot 10 V; toerentelleruitgang 0 tot 20 mA, 4 tot 20 mA of 0 tot 10 V. Voor pomprichting en start/stop/ontluchting is een open collector of contactsluiting vereist.
Deze precisiepompen zijn eenvoudig te bedienen vanaf het intuïtieve, meertalige LCD-frontpaneel of de optionele voetschakelaar 07523-92 voor handsfree aan/uit-bediening. De behuizing met IP33-classificatie beschermt interne componenten tegen beschadiging.
- Maximale stroomsnelheid:4212 ml/min
- Stroom:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
- Omschrijving:Digital Drive for Micropump A-Mount Pump Head; Remote capable
- Hoogte:21,6 cm
- Lengte:25,4 cm
- Environmentally Preferable:
- Duty cycle continuous:Yes
- Enclosure IP rating:IP 33
- ETL regulatory approval:Yes
- Min. motor RPM:36 rpm
- Motor enclosure type:PMDC
- Motor hp:1/10
- UL(US) regulatory approval:Yes
- Maximumtemperatuur:40 °C (104 °F)
- Garantie:2 years
- Omkeerbaar:+
- VPE:1
- Breedte:21,6 cm
- Electrical plug type:EU
- Max. motor RPM:3600 rpm