Masterflex® I/P® Digital Washdown Modular Drive with Wall-Mount Controller and Remote I/O, 6 to 650 rpm; 115/230 VAC
Catalog # MFLX07591-30-EU
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
IP66 washdown
2 year warranty
Spécifications
- Maximale stroomsnelheid:19000 ml/min
- Stroom:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 4,4 A
- Cloud verbonden:No
- Type bediening:Digital Variable Speed
- Frequentie:50/60 Hz
- Pump series:I/P
- Spanning:90 - 260 VAC
- Omschrijving:I/P Precision Modular Washdown Drive w/ Remote I/O; 650 rpm
- Controller height:119 mm (4,75")
- Controller IP rating:IP 66
- Controller length:285 mm (10,1562")
- Controller width:279 mm (11")
- Digital dispensing:No
- Drive IP rating:IP 66
- Min. RPM:6 rpm
- Motor height:165 mm (6,5")
- Motor hp:1/5
- Motor IP rating:IP 66
- Motor length:362 mm (14,25")
- Motor width:178 mm (7")
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Speed control:0,25%
- Type of pump heads accepted:I/P Standard, I/P Easy-Load, I/P High-Performance
- Washdown capable:Yes
- Motor:149 W
- Toerental:Variable
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Housing material:Painted aluminium controller; painted steel and aluminium drive
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:650 rpm
- No. of pump heads accepted:2
Spécifications
À propos de cet article
Plaats motor en controller waar het u uitkomt met modulair ontwerp.
- Debiet 0,04 tot 19 l/min met I/P-slang: debiet hangt af van het toerental van de aandrijving, de pompkop en de maat van de slang
- Digitale interface met LED-display toont het pomptoerental - bevestig de snelheidsinstelling in één oogopslag
- Afstandsbediening beschikbaar via analoge communicatie: spanning, stroom en contactsluiting
- Dankzij de krachtige motor kunt u twee pompkoppen op elkaar stapelen voor een hoger debiet en een nauwkeurigheid van ± 0,25% snelheidsregeling
- Membraantoetsenbord zorgt voor eenvoudige bediening vooraf van snelheid, richting en start/stop
- Robuuste behuizing is NEMA 4X (IP66) geclassificeerd voor washdown
I/P® modulaire aandrijvingen zijn voorzien van omkeerbaar pompen, terwijl u de flexibiliteit heeft om de motor van de controller te scheiden. Deze nauwkeurige modulaire aandrijvingen hebben krachtige motoren, snelheidsweergave en ±0,25% snelheidsregeling voor nauwkeurige stroomregeling - ideaal voor meet- en kritieke overdrachtstoepassingen.
Gepoedercoate aluminium controllerbehuizing voor wandmontage en gepoedercoate stalen drivebehuizing zijn NEMA 4X (IP66) geclassificeerd.
Livraison: Inclusief 6 ft (1,8 m) netsnoer met IEC 320/CEE22-aansluiting. Deze modellen worden geleverd met een landspecifieke stekker/kabelset; gelieve de uiteindelijke bestemming op te geven bij het bestellen.
- Maximale stroomsnelheid:19000 ml/min
- Stroom:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 4,4 A
- Cloud verbonden:No
- Type bediening:Digital Variable Speed
- Frequentie:50/60 Hz
- Pump series:I/P
- Spanning:90 - 260 VAC
- Omschrijving:I/P Precision Modular Washdown Drive w/ Remote I/O; 650 rpm
- Environmentally Preferable:
- Controller height:119 mm (4,75")
- Controller IP rating:IP 66
- Controller length:285 mm (10,1562")
- Controller width:279 mm (11")
- Digital dispensing:No
- Drive IP rating:IP 66
- Min. RPM:6 rpm
- Motor height:165 mm (6,5")
- Motor hp:1/5
- Motor IP rating:IP 66
- Motor length:362 mm (14,25")
- Motor width:178 mm (7")
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Speed control:0,25%
- Type of pump heads accepted:I/P Standard, I/P Easy-Load, I/P High-Performance
- Washdown capable:Yes
- Stroom:4,4 A
- Motor:149 W
- Toerental:Variable
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Housing material:Painted aluminium controller; painted steel and aluminium drive
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:650 rpm
- No. of pump heads accepted:2