Masterflex® I/P® digitale modulaire aandrijfsystemen, Avantor®
Supplier: Avantor Fluid Handling
Certificates
About this item
Plaats motor en controller waar het u uitkomt met modulair ontwerp.
- Debiet 0,06 tot 8 LPM met I/P-slangen - debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de pompkop en de maat van de slangen
- Digitale interface met LED-display toont het pomptoerental - bevestig de snelheidsinstelling in één oogopslag
- Afstandsbediening beschikbaar via analoge communicatie: spanning, stroom en contactsluiting
- Dankzij de krachtige motor kunt u twee pompkoppen op elkaar stapelen voor een hoger debiet en een nauwkeurigheid van ± 0,25% snelheidsregeling
- Membraantoetsenbord zorgt voor eenvoudige bediening vooraf van snelheid, richting en start/stop
I/P® modulaire aandrijvingen zijn voorzien van omkeerbaar pompen, terwijl u de flexibiliteit heeft om de motor van de controller te scheiden. Deze nauwkeurige modulaire aandrijvingen hebben krachtige motoren, snelheidsweergave en ±0,25% snelheidsregeling voor nauwkeurige stroomregeling - ideaal voor meet- en kritieke overdrachtstoepassingen.
- Environmentally Preferable:
Specifications
- Catalog No:
- MFLX77962-30-EU
- MFLX77962-20-EU
- Model:
- 77962-30
- 77962-20
- Aantal kanalen:
- 1
- 1
- Aantal rollen:
- 3
- 3
- Type bediening:
- Variable-Speed Digital
- Variable-Speed Digital
- Min. flow rate per channel:
- 60 ml/min
- 60 ml/min
- Max. flow rate per channel:
- 8000 ml/min
- 8000 ml/min
- Min. debiet:
- 60 ml/min
- 60 ml/min
- Drive IP rating:
- IP 66
- IP 33
- Nauwkeurigheid:
- ±0,25% (1 rpm at 650 rpm)
- ±0,25% (1 rpm at 650 rpm)
- Anti-druppel:
- No
- No
- Cloud verbonden:
- No
- No
- Digital dispensing:
- No
- No
- Aandrijving:
- 07591-30 (I/P® Digital Washdown Modular Drive with Wall-Mount Controller and Remote I/O)
- 07591-20 (I/P® Digital Modular Drive with Remote Input/Output)
- Duty cycle:
- Continuous
- Continuous
- Min. RPM:
- 6 rpm
- 6 rpm
- Open-head sensor:
- No
- No
- Pump series:
- I/P
- I/P
- Remote I/O:
- 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- Reversible motor:
- Yes
- Yes
- Buis:
- 06434-73, 10-ft (C-FLEX® Ultra, I/P® 73)
- 06434-73, 10-ft (C-FLEX® Ultra, I/P® 73)
- Tubing sizes accepted:
- I/P® 26, 73, 82
- I/P® 26, 73, 82
- Washdown capable:
- Yes
- No
- Stroom:
- 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 4,4 A @ 115 V; 2,2 A @ 230 V
- 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 4,4 A @ 115 V; 2,2 A @ 230 V
- Frequentie:
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- Spanning:
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- Garantie:
- 2 years
- 2 years
Specifications
Frequently Bought Together