Over dit artikel
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Ideaal voor algemene laboratoriumtoepassingen
- Duidelijk voor het eenvoudig bekijken van monsters
Om uw Ismatec®-pompsysteem compleet te maken, bestelt u driestops kleurgecodeerde slangen en verlengslangen. Tubing is er in verschillende formuleringen voor bijna elke pomptoepassing.
Drie vooraf bevestigde slangstops geven u twee secties - wanneer een sectie van de slang moe wordt, is een nieuwe sectie klaar voor gebruik. De stops op de driestopslang zijn kleurgecodeerd volgens de slang-ID. Gebruik driestopslangen met een van de Ismatec® minicartridgepompen en pompkoppen. Minicartridges zijn bestand tegen drukken tot 22 psi.
Het Tygon® S3™ E-Lab heeft een ultragladde binnenboring, uitstekende biocompatibiliteit voor gevoelige toepassingen, niet-cytotoxisch, niet-pyrogeen en niet-hemolytisch, lage eiwitbinding, smeltlasbaar, hechtbaar, steriel lasbaar en op maat vormbaar voor assemblages. Het is ideaal voor farmaceutische, biotech- en algemene laboratoriumtoepassingen, waaronder steriel vullen en verwerken, celoogst- en mediaprocessystemen, filtratie, fermentatie, cel- en weefselkweektransport. Het heeft een helder uiterlijk, heeft een temperatuurbereik van – 66 tot 135 °C, en heeft een pomplevensduur van ongeveer 1000 uur bij 100 tpm.
De totale lengte van de E-Lab (E-3603) stopslang uit de 96461-serie is 16" (406 mm). De oude Ismatec®-stopslang was 400 mm lang.
Bestel verlengslangen onder "Toebehoren". Neem voor technische hulp bij het selecteren van slangformuleringen en -maten contact op met onze toepassingsspecialisten.
- Environmentally Preferable:
Specificaties
- Catalog No:
- MFLX96461-24
- MFLX96461-26
- MFLX96461-29
- MFLX96461-30
- MFLX96461-27
- MFLX96461-28
- MFLX96461-34
- MFLX96461-36
- MFLX96461-31
- MFLX96461-32
- MFLX96461-22
- MFLX96461-39
- MFLX96461-40
- MFLX96461-38
- MFLX96461-10
- MFLX96461-46
- MFLX96461-12
- MFLX96461-48
- MFLX96461-42
- MFLX96461-09
- MFLX96461-44
- MFLX96461-18
- MFLX96461-19
- MFLX96461-14
- MFLX96461-49
- MFLX96461-16
- Model:
- 96461-24
- 96461-26
- 96461-29
- 96461-30
- 96461-27
- 96461-28
- 96461-34
- 96461-36
- 96461-31
- 96461-32
- 96461-22
- 96461-39
- 96461-40
- 96461-38
- 96461-10
- 96461-46
- 96461-12
- 96461-48
- 96461-42
- 96461-09
- 96461-44
- 96461-18
- 96461-19
- 96461-14
- 96461-49
- 96461-16
- Regulatory approvals:
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;NSF-51;RoHS;USP
- Series:
- Similar to SC0056-LT
- Similar to SC0057-LT
- Similar to SC0060-LT
- Similar to SC0061-LT
- Similar to SC0058-LT
- Similar to SC0059-LT
- Similar to SC0064-LT
- Similar to SC0065-LT
- Similar to SC0062-LT
- Similar to SC0063-LT
- Similar to SC0055-LT
- Similar to SC0067-LT
- Similar to SC0068-LT
- Similar to SC0066-LT
- Similar to SC0049-LT
- Similar to SC0071-LT
- Similar to SC0050-LT
- Similar to SC0072-LT
- Similar to SC0069-LT
- Similar to SC0189-LT
- Similar to SC0070-LT
- Similar to SC0053-LT
- Similar to SC0054-LT
- Similar to SC0051-LT
- Similar to SC0224-LT
- Similar to SC0052-LT
- Tubes per pack:
- 12
- 12
- 12
- 12
- 12
- 12
- 12
- 12
- 12
- 12
- 12
- 12
- 12
- 12
- 12
- 12
- 12
- 12
- 12
- 12
- 12
- 12
- 12
- 12
- 12
- 12