Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® 2-stops pompslang, Tygon® S3™ E-LFL, Avantor®
Masterflex® L/S® 2-stops pompslang, Tygon® S3™ E-LFL, Avantor®
Leverancier:   Avantor Fluid Handling
Masterflex® L/S® 2-stops pompslang, Tygon® S3™ E-LFL, Avantor®
Leverancier:  Avantor Fluid Handling
Certificaten
Masterflex® L/S® 2-stops pompslang, Tygon® S3™ E-LFL, Avantor®
Masterflex® L/S® 2-stops pompslang, Tygon® S3™ E-LFL, Avantor®
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Langste levensduur van alle Tygon®-formuleringen.
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
Voor gebruik met Masterflex® L/S® meerkanaals pompkoppen.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
Specifications for Product Family
Specificaties
  • Model:
  • 06447-24
  • 06447-35
  • Length per pack:
  • 0,38 m (1,25 ft.)
  • 0,38 m (1,25 ft.)
  • Max. druk:
  • 2,7 bar (40 psi)
  • 1,05 bar (15 psi)
  • Min. temperatuur:
  • –60 °C (–71 °F)
  • –60 °C (–71 °F)
  • Maximumtemperatuur:
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • Max. temperature (dynamic):
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • Max. vacuüm:
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • Pump series:
  • L/S
  • L/S
  • Regulatory approvals:
  • ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • Series:
  • LS
  • LS
  • Sterilisatie:
  • Autoclave, Ethylene Oxide
  • Autoclave, Ethylene Oxide
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • Suction lift H₂O:
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Buis int.Ø
    Slangmateriaal
    L/S Masterflex tubing size
    Hose barb size
    Maximale stroomsnelheid
    Beschikbaarheid
    Price
  • MFLX06447-24
    2-Stop Pump Tubing, Tygon E-LFL, L/S 24; 4/Pk
    2-Stop Pump Tubing, Tygon E-LFL, L/S 24; 4/Pk
    6,40 mm (0,252")
    Tygon® S3™ E-LFL
    24
    0,25"
    1800 ml/min
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 4 ST
    1 * 4 ST - 209,00 €
    209,00 €
    1 * 4 ST
       209,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX06447-24
    Model
    06447-24
    Length per pack
    0,38 m (1,25 ft.)
    Max. druk
    2,7 bar (40 psi)
    Min. temperatuur
    –60 °C (–71 °F)
    Maximumtemperatuur
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature (dynamic)
    0 °C (32 °F)
    Max. temperature (dynamic)
    40 °C (104 °F)
    Max. vacuüm
    660 mm Hg (26" Hg)
    Pump series
    L/S
    Regulatory approvals
    ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
    Series
    LS
    Sterilisatie
    Autoclave, Ethylene Oxide
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Suction lift H₂O
    8,8 m (29 ft.)
  • MFLX06447-35
    2-Stop Pump Tubing, Tygon E-LFL, L/S 35; 4/Pk
    2-Stop Pump Tubing, Tygon E-LFL, L/S 35; 4/Pk
    7,90 mm (0,311")
    Tygon® S3™ E-LFL
    35
    0,375"
    2600 ml/min
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 4 ST
    1 * 4 ST - 198,00 €
    198,00 €
    1 * 4 ST
       198,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX06447-35
    Model
    06447-35
    Length per pack
    0,38 m (1,25 ft.)
    Max. druk
    1,05 bar (15 psi)
    Min. temperatuur
    –60 °C (–71 °F)
    Maximumtemperatuur
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature (dynamic)
    0 °C (32 °F)
    Max. temperature (dynamic)
    40 °C (104 °F)
    Max. vacuüm
    660 mm Hg (26" Hg)
    Pump series
    L/S
    Regulatory approvals
    ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
    Series
    LS
    Sterilisatie
    Autoclave, Ethylene Oxide
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Suction lift H₂O
    8,8 m (29 ft.)
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.