Masterflex® I/P® Digital Process Pump Systems
Over dit artikel
Onderhoudsvrije aandrijvingen gebouwd voor nauwkeurige dosering.
- Debiet 0,001 tot 8 LPM met meegeleverde I/P-slangen - debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de pompkop en de maat van de slangen
- Digitale interface met grafisch LCD-scherm geeft pompprestaties en bedrijfsmodus weer: continue werking, getimede afgifte, kopieerafgifte of volumeafgifte
- Afstandsbediening beschikbaar via analoge communicatie: spanning, stroom en contactsluiting
- Selecteer uw voorkeurstaal uit het gebruiksvriendelijke menu voor programmering en bediening
- Doseer op volume in ml (0,001 tot 9.999 ml), L of gal; Kopiëren: 1 tot 9.999 doseercycli; of Tijd: tijdsinterval van aan/uit-cycli (1 sec tot 99 uur, 59 min, 59 sec per cyclus)
- Antidruppelfunctie zorgt voor doseernauwkeurigheid
- Borstelloze, onderhoudsvrije motor biedt ± 0,1% nauwkeurigheid van de snelheidsregeling met een 6000 tot 1 turndown ratio
- Robuuste behuizing is NEMA 4X (IP66) geclassificeerd voor washdown
- Kies modellen met open-kopsensortechnologie voor meer gebruikersveiligheid
Deze I/P® digitale pompsystemen bieden u robuuste prestaties en nauwkeurige digitale besturing. Deze aandrijvingen met volledige functionaliteit zijn ideaal voor toepassingen voor het overbrengen, doseren en meten van vloeistoffen in laboratorium-, proces- en industriële omgevingen, waaronder farmaceutische, voedingsmiddelen- en dranken-, zuivel-, chemische, productie- en waterbehandeling. De behuizingen met NEMA 4X (IP66)-classificatie zijn volledig afgedicht, gemakkelijk schoon te maken en bestand tegen veelgebruikte reinigings- en ontsmettingsoplossingen.
Precisieaandrijvingen hebben een programmeerbaar doseerinterval waarmee u de vertraging tussen doseercycli kunt instellen voor gemakkelijke, geautomatiseerde dosering op tijd of op volume. Geprogrammeerde kalibratie zorgt voor een nauwkeurige dosering en weergave - de aandrijving slaat één kalibratiewaarde per slangmaat op. Programmeer de omvormer via het eenvoudige membraantoetsenbord; toetsenblok vergrendelen/ontgrendelen beveiligt instellingen. Selecteer de maat van de slang en voer het gewenste debiet in - de aandrijving vergrendelt het vereiste toerental.
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Onderhoudsvrije aandrijvingen gebouwd voor nauwkeurige dosering.
- Debiet 0,001 tot 8 LPM met meegeleverde I/P-slangen - debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de pompkop en de maat van de slangen
- Digitale interface met grafisch LCD-scherm geeft pompprestaties en bedrijfsmodus weer: continue werking, getimede afgifte, kopieerafgifte of volumeafgifte
- Afstandsbediening beschikbaar via analoge communicatie: spanning, stroom en contactsluiting
- Selecteer uw voorkeurstaal uit het gebruiksvriendelijke menu voor programmering en bediening
- Doseer op volume in ml (0,001 tot 9.999 ml), L of gal; Kopiëren: 1 tot 9.999 doseercycli; of Tijd: tijdsinterval van aan/uit-cycli (1 sec tot 99 uur, 59 min, 59 sec per cyclus)
- Antidruppelfunctie zorgt voor doseernauwkeurigheid
- Borstelloze, onderhoudsvrije motor biedt ± 0,1% nauwkeurigheid van de snelheidsregeling met een 6000 tot 1 turndown ratio
- Robuuste behuizing is NEMA 4X (IP66) geclassificeerd voor washdown
- Kies modellen met open-kopsensortechnologie voor meer gebruikersveiligheid
Deze I/P® digitale pompsystemen bieden u robuuste prestaties en nauwkeurige digitale besturing. Deze aandrijvingen met volledige functionaliteit zijn ideaal voor toepassingen voor het overbrengen, doseren en meten van vloeistoffen in laboratorium-, proces- en industriële omgevingen, waaronder farmaceutische, voedingsmiddelen- en dranken-, zuivel-, chemische, productie- en waterbehandeling. De behuizingen met NEMA 4X (IP66)-classificatie zijn volledig afgedicht, gemakkelijk schoon te maken en bestand tegen veelgebruikte reinigings- en ontsmettingsoplossingen.
Precisieaandrijvingen hebben een programmeerbaar doseerinterval waarmee u de vertraging tussen doseercycli kunt instellen voor gemakkelijke, geautomatiseerde dosering op tijd of op volume. Geprogrammeerde kalibratie zorgt voor een nauwkeurige dosering en weergave - de aandrijving slaat één kalibratiewaarde per slangmaat op. Programmeer de omvormer via het eenvoudige membraantoetsenbord; toetsenblok vergrendelen/ontgrendelen beveiligt instellingen. Selecteer de maat van de slang en voer het gewenste debiet in - de aandrijving vergrendelt het vereiste toerental.
Documents
Specifications for Product Family
Specificaties
- Catalog No:
- MFLX77964-30-EU
- MFLX77964-20-EU
- Model:
- 77964-30
- 77964-20
- Aantal kanalen:
- 1
- 1
- Aantal rollen:
- 3
- 3
- Type bediening:
- Variable-Speed Digital
- Variable-Speed Digital
- Min. flow rate per channel:
- 1 ml/min
- 1 ml/min
- Max. flow rate per channel:
- 8000 ml/min
- 8000 ml/min
- Min. debiet:
- 1 ml/min
- 1 ml/min
- Drive IP rating:
- IP 66
- IP 66
- Nauwkeurigheid:
- ±0,1%
- ±0,1%
- Anti-druppel:
- Yes
- Yes
- Cloud verbonden:
- No
- No
- Digital dispensing:
- Yes
- Yes
- Aandrijving:
- 77420-20 (I/P® Digital Drive)
- 77420-10 (I/P® Digital Drive)
- Inschakelduur:
- Continuous
- Continuous
- Min. RPM:
- 0,1 rpm
- 0,1 rpm
- Open-head sensor:
- No
- No
- Pump series:
- I/P
- I/P
- Remote I/O:
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Reversible motor:
- Yes
- Yes
- Buis:
- 06434-73, 10-ft (C-FLEX® Ultra, I/P® 73)
- 06434-73, 10-ft (C-FLEX® Ultra, I/P® 73)
- Tubing sizes accepted:
- I/P® 26, 73, 82
- I/P® 26, 73, 82
- Washdown capable:
- Yes
- Yes
- Stroom:
- 115/230 VAC; 50/60 Hz; 4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 V
- 115/230 VAC; 50/60 Hz; 4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 V
- Frequentie:
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- Spanning:
- 115/230 VAC
- 115/230 VAC
- Garantie:
- 2 years
- 2 years
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
- Electrical plug typeMaximale stroomsnelheidHousing materialPompkopHoogteLengteBreedteMax. RPMStroomBeschikbaarheidPrice
- MFLX77964-30-EUI/P Powder-Coat Steel Process Pump w/ Easy-Load Head; 650 rpmI/P Powder-Coat Steel Process Pump w/ Easy-Load Head; 650 rpmEU8000 ml/minPowder-coated steel77602-10 (I/P® Easy-Load Pump Head)327,2 mm500,1 mm282,7 mm650 rpm115/230 VAC; 50/60 Hz; 4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 VLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST11 200,00 €Specificaties:2 year warrantyCE CompliantIP66 washdown
More
Specifications
Cat. No.MFLX77964-30-EUModel77964-30Aantal kanalen1Aantal rollen3Type bedieningVariable-Speed DigitalMin. flow rate per channel1 ml/minMax. flow rate per channel8000 ml/minMin. debiet1 ml/minDrive IP ratingIP 66Nauwkeurigheid±0,1%Anti-druppelYesCloud verbondenNoDigital dispensingYesAandrijving77420-20 (I/P® Digital Drive)InschakelduurContinuousMin. RPM0,1 rpmOpen-head sensorNoPump seriesI/PRemote I/O0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closureReversible motorYesBuis06434-73, 10-ft (C-FLEX® Ultra, I/P® 73)Tubing sizes acceptedI/P® 26, 73, 82Washdown capableYesStroom115/230 VAC; 50/60 Hz; 4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 VFrequentie50/60 HzSpanning115/230 VACGarantie2 years2 year warrantyCE CompliantIP66 washdown - MFLX77964-20-EUI/P Stainless Steel Process Pump w/ Easy-Load Head; 650 rpmI/P Stainless Steel Process Pump w/ Easy-Load Head; 650 rpmEU8000 ml/minStainless steel77602-10 (I/P® Easy-Load Pump Head)327,2 mm500,1 mm282,7 mm650 rpm115/230 VAC; 50/60 Hz; 4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 VLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST11 740,00 €Specificaties:2 year warrantyCE CompliantIP66 washdown
More
Specifications
Cat. No.MFLX77964-20-EUModel77964-20Aantal kanalen1Aantal rollen3Type bedieningVariable-Speed DigitalMin. flow rate per channel1 ml/minMax. flow rate per channel8000 ml/minMin. debiet1 ml/minDrive IP ratingIP 66Nauwkeurigheid±0,1%Anti-druppelYesCloud verbondenNoDigital dispensingYesAandrijving77420-10 (I/P® Digital Drive)InschakelduurContinuousMin. RPM0,1 rpmOpen-head sensorNoPump seriesI/PRemote I/O0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closureReversible motorYesBuis06434-73, 10-ft (C-FLEX® Ultra, I/P® 73)Tubing sizes acceptedI/P® 26, 73, 82Washdown capableYesStroom115/230 VAC; 50/60 Hz; 4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 VFrequentie50/60 HzSpanning115/230 VACGarantie2 years2 year warrantyCE CompliantIP66 washdown
Services
Productinformatie
- Catalogus #OmschrijvingBeschikbaarheidPrice
- Installatie- en gebruikskwalificatie van slangenpomp op klantlocatie volgens Avantor SOP. Kwalificatieprotocollen inbegrepen. Inclusief reiskosten .Log in voor beschikbaarheid1 * 1 Un. - 2 250,00 €
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.