Masterflex® High-Performance Dual-Piston Pump, 0.1 to 250 mL/min, Constant Flow; 110/220 VAC
Catalog # MFLX74930-01
Supplier: Avantor Fluid Handling
3 year warranty
Specifications
- Maximale stroomsnelheid:250 ml/min
- Stroom:110/220 VAC; 50/60 Hz
- Nauwkeurigheid:≤2% set point
- Max. druk:621 bar (9000 psi)
- Omschrijving:Pump, Piston Pump, 0,1 to 250,0 ml/min, constant flow
- Hoogte:22,9 cm
- Lengte:55,9 cm
- Wetted materials:Stainless Steel
- Duty cycle continuous:Yes
- Maximumtemperatuur:100 °C (212 °F)
- Reproduceerbaarheid:0,5% RSD
- Garantie:3 years
- VPE:1
- Breedte:35,6 cm
Specifications
About this item
Ontwerp met twee koppen voor nauwkeurige stroomsnelheden en lage pulsatie.
- Stroomsnelheden van 0,1 tot 250,0 ml/min
- De pomp is voorzien van een servomotor, een LCD-toetsenbord en een RS-232-interface
- De druk is 9000 psi (612 bar) van 0 tot 210 ml/min of 6500 psi van 211 tot 250 ml/min
- Flowprecisie van 0,5% RSD en een nauwkeurigheid van ≤2% van het instelpunt
Het doordachte ontwerp komt tot uiting in de hele pomp - van de dubbele pompkoppen die zorgen voor zeer nauwkeurige stroomsnelheden en lage pulsatie tot de gemakkelijk toegankelijke terugslagkleppen, zuigers en afdichtingen die zorgen voor snel en eenvoudig onderhoud.
Standaard configuratie is w
- Maximale stroomsnelheid:250 ml/min
- Stroom:110/220 VAC; 50/60 Hz
- Nauwkeurigheid:≤2% set point
- Max. druk:621 bar (9000 psi)
- Omschrijving:Pump, Piston Pump, 0,1 to 250,0 ml/min, constant flow
- Hoogte:22,9 cm
- Lengte:55,9 cm
- Environmentally Preferable:
- Wetted materials:Stainless Steel
- Duty cycle continuous:Yes
- Maximumtemperatuur:100 °C (212 °F)
- Reproduceerbaarheid:0,5% RSD
- Garantie:3 years
- VPE:1
- Breedte:35,6 cm