ContactUsLinkComponent
Masterflex® chemische toevoerpompsystemen, Avantor®
Masterflex® pH/ORP Chemical Feed System, Two Pumps, 2.0 GPH, 105 psi, No Controller; 115 VAC
Catalog # MFLX70792-22
1 year warranty
undefined
Masterflex® pH/ORP Chemical Feed System, Two Pumps, 2.0 GPH, 105 psi, No Controller; 115 VAC
Catalog # MFLX70792-22
1 year warranty
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation;  additional documentation will be requested for these items prior to shipment. 
Specifications
  • Maximale stroomsnelheid:
    2 L/h (7,5 gal./h)
  • Stroom:
    115 VAC; 50/60 Hz
  • Max. druk:
    105 bar (7,2 psi)
  • Max. viscositeit:
    100 cP
  • Omschrijving:
    pH Chemical Feed System, Two Pumps, 2,0 gal./h, 105 psi, 115V
  • Hoogte:
    61 cm
  • Lengte:
    76,2 cm
  • Wetted materials:
    Alumina ceramic, fiberglass-reinforced polypropylene (GFRPP), fluoroelastomer, PTFE, PTFE bonded to EPDM
  • Duty cycle continuous:
    Yes
  • Suction lift, dry:
    1524 mm of H₂O (60" H₂O)
  • Venzend gewicht:
    68 kg (150 lbs.)
  • Maximumtemperatuur:
    50 °C (122 °F)
  • Reproduceerbaarheid:
    ±1% full-scale
  • Garantie:
    1 year
  • VPE:
    1
  • Breedte:
    91,4 cm
Specifications
About this item
Compleet en voorgemonteerd chemicaliëntoevoersysteem waar 24/7 gebruik gewenst is.
  • Maximale stroom varieert van 2,2 tot 23,8 GPH
  • Pomp(en) gemonteerd op een skid op basis van PVC - kies uit meerdere configuraties
  • Voorgeconfigureerde systemen zijn ontworpen voor gebruik in pH- of ORP-toepassingen│Compleet verzonden - "plug and play"-installatie is net zo eenvoudig als het leveren van stroom- en vloeistofaansluitingen
Systemen omvatten doseerpompen.
De skid is verkrijgbaar in configuraties met enkele of dubbele pomp en is voorgemonteerd voor eenvoudige installatie. pH/ORP-systemen injecteren zuur of base in uw vloeistofsysteem om een gewenst instelpunt te behouden - hiervoor is een aparte controller nodig of kan worden aangesloten op uw bestaande controller.
Als een nauwkeuriger en betrouwbaarder meetsysteem nodig is, bieden we op ORP-controller gebaseerde systemen die ook de gemeten vloeistof kunnen aanpassen door zuur en/of base toe te voegen. Controller inbegrepen. Het enige wat u hoeft te doen is de vloeistof- en stroomaansluitingen aan te sluiten.
Hoewel deze voorgeconfigureerde systemen zijn ontworpen voor gebruik in pH- of ORP-toepassingen, is een onbeperkt aantal aangepaste configuraties mogelijk! Bel onze toepassingsspecialisten om ervoor te zorgen dat aan al uw systeembehoeften wordt voldaan.
  • Maximale stroomsnelheid:
    2 L/h (7,5 gal./h)
  • Stroom:
    115 VAC; 50/60 Hz
  • Max. druk:
    105 bar (7,2 psi)
  • Max. viscositeit:
    100 cP
  • Omschrijving:
    pH Chemical Feed System, Two Pumps, 2,0 gal./h, 105 psi, 115V
  • Hoogte:
    61 cm
  • Lengte:
    76,2 cm
  • Environmentally Preferable:
  • Wetted materials:
    Alumina ceramic, fiberglass-reinforced polypropylene (GFRPP), fluoroelastomer, PTFE, PTFE bonded to EPDM
  • Duty cycle continuous:
    Yes
  • Suction lift, dry:
    1524 mm of H₂O (60" H₂O)
  • Venzend gewicht:
    68 kg (150 lbs.)
  • Maximumtemperatuur:
    50 °C (122 °F)
  • Reproduceerbaarheid:
    ±1% full-scale
  • Garantie:
    1 year
  • VPE:
    1
  • Breedte:
    91,4 cm