Masterflex® Micro Peristaltische Pompen, Avantor®
Supplier: Avantor Fluid Handling
Certificates
About this item
Bedien via de computer of op uw iOS- of Android™-apparaat.
- Bereik eenvoudig flowbereiken tot 0,2 µL/min met een reproduceerbaarheid van 1,26%
- Kop met 12 rollen minimaliseert de pulsatie
- Selecteer pomp op basis van het aantal benodigde kanalen - van één tot acht
- Ruime keuze aan slangensets (0,13 mm i.d. tot 3,17 mm i.d.)
Bedien deze micropompen via uw computer met behulp van een beschikbare USB-poort en Pump Network Control™-software. Software† kan op afstand worden gebruikt op hetzelfde Wi-Fi-netwerk met behulp van een Apple® iOS- of Android-apparaat. De Pump Network Control-software bestuurt verschrikkelijk
- Environmentally Preferable:
Specifications
- Min. debiet:
- 0,2 µl/min
- 0,2 µl/min
- 0,2 µl/min
- 0,2 µl/min
- CE regulatory approval:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Self-priming:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Venzend gewicht:
- 2,15 kg (4,75 lbs.)
- 2,15 kg (4,75 lbs.)
- 2,15 kg (4,75 lbs.)
- 2,15 kg (4,75 lbs.)
- Garantie:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
Specifications
Frequently Bought Together