Masterflex® Fitting, 304 Stainless Steel, Sanitary Clamp, 2"
Catalog # MFLX30800-76
Supplier: Avantor Fluid Handling
Specifications
- Verbindingstype:Sanitary Union
- Flow pattern:Straight
- Sanitary clamp size (Port 1):2"
- Omschrijving:Sanitary Clamp, 304L SS, 2"
- Seq:03
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Fitting material:Stainless Steel
Specifications
About this item
Voldoet aan de FDA-eisen en 3A sanitaire normen.
- Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
- Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met gratis technische ondersteuning voor toepassingen*
- Wereldmarktleider in een reeks materialen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad: de meeste materialen en configuraties kunnen dezelfde dag nog worden verzonden
- Unieke verpakkingsopties omvatten individuen, pakketten en kits voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Verbindt eenvoudig leidingen of fittingen van verschillende typen
- Ideaal voor de farmaceutische industrie
- Chemische compatibiliteit voor gebruik met bijtende zuren en basen
- Sanitary clamp is compatible with 2" sanitary fittings
Deze RVS 304 sanitairklemmen zijn ideaal te gebruiken met de RVS sanitair adapters. Deze klemmen bieden duurzame ondersteuning, terwijl ze twee sanitaire adapters met elkaar verbinden, voor veelzijdige toepassingsvereisten. De 304 roestvrijstalen koppelingen zijn ideaal voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie. Ze bieden een goede chemische compatibiliteit en zijn kostenbesparend.
Adapters en pakkingen die nodig zijn voor een compleet systeem worden apart verkocht.
- Verbindingstype:Sanitary Union
- Flow pattern:Straight
- Sanitary clamp size (Port 1):2"
- Omschrijving:Sanitary Clamp, 304L SS, 2"
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Fitting material:Stainless Steel