- Maximale stroomsnelheid:2,8 gal./min
- Max. druk:10,34 bar (150 psi)
- Max. viscositeit:100000 cP
- Omschrijving:Large-Hose Peristaltic Pump, Lubed-Cavity, 2,8 gal./min, Heavy Duty Natural Rubber, Continuous Duty
- Motor hp:1
- Garantie:1 year
- Series:3005
- Aansluiting:1,25" PVC hose barb
- VPE:1
- Max. motor RPM:39 rpm
Meerdere ontwerpen - droge pompholte of gevuld met smeermiddel - om het beste aan uw systeemvereisten te voldoen.
- Volledige isolatie van verpompte vloeistoffen
- Zelfaanzuigend en loopt droog
- Breed scala aan pompconfiguraties en debieten
- Geen bekers, pakkingen of afdichtingen voor weinig onderhoud
- Verbreekt delicate emulsies niet en veroorzaakt geen overmatige schuimvorming
- Maximum flow rate 2.8 GPM
- Gear ratio is 43:1 1 hp
De veelzijdige VECTOR-serie peristaltische pompen biedt u pompopties die u niet kunt krijgen van standaard industriële verdringerpompen of centrifugaalpompen. De VECTOR-pomp is ontworpen voor het verwerken van vloeistoffen met een hoge viscositeit die gewoonlijk worden aangetroffen in industriële verwerking. Of deze vloeistoffen nu pasta-achtig, brijachtig of gewoon dik zijn, de VECTOR peristaltische pomp kan dergelijke vloeistoffen op betrouwbare wijze starten, stoppen en continu verpompen bij een breed scala aan drukken en stromen. Deze pompen zijn ideaal voor schurende vloeistoffen, kleurstoffen, dikke vloeistoffen, vaste stoffen tot 2,5 inch, afschuifgevoelige vloeistoffen, vezelachtig materiaal en bijtende vloeistoffen.
- Maximale stroomsnelheid:2,8 gal./min
- Max. druk:10,34 bar (150 psi)
- Max. viscositeit:100000 cP
- Omschrijving:Large-Hose Peristaltic Pump, Lubed-Cavity, 2,8 gal./min, Heavy Duty Natural Rubber, Continuous Duty
- Environmentally Preferable:
- Motor hp:1
- Garantie:1 year
- Series:3005
- Aansluiting:1,25" PVC hose barb
- VPE:1
- Max. motor RPM:39 rpm